您可知世界上首款商业化的三重四极杆质谱仪是由赛默飞Finnigan推出?占满房间的机器轰鸣声不绝于耳,几十个旋钮的操作更是考验实验者的耐心和体力,计算机是纸条打孔这件事可能远远超过用惯现代电脑的您的想象。当年的黑科技随着时代不断飞速发展,赛默飞在三重四极杆领域仍然保持强劲的创新速度。2017年赛默飞质谱业务迎来50周年的历史关口,在美国第65届美国质谱年会(ASMS)质谱大会上,公司又隆重推出两款高性能新品。让我们一起领略过往,一起探索全新一代液质联用仪。
现如今目标定量仍然面临着诸多挑战,您的样品有限且珍贵,您的时间和资源也是如此。要精确地进行定量测定,您需要一个工作流程解决方案,采用一种稳健、灵敏、可重现和可靠的目标定量方法来提供卓越的数据质量。或许为了确保食品安全分析的可靠性,或许为了解决制药和生物制药中复杂的定量挑战,又或许为了满足法医毒理应用中所需的通量问题,全新一代Thermo Scientific™TSQ Altis™和TSQ Quantis™三重四极杆质谱仪都可帮助您以最高的置信度、在每个样品分析中实现对每种分子类型的目标定量。
TSQ Altis三重四极杆质谱仪性能大升级
TSQ Quantis三重四极杆质谱仪性能大升级
【四大配件提升,让您爱上定量】
1. OptaMax NG离子源
优势:自动化所有气体和电压连接,方便易用。优化喷雾位置,以获得HESI或APCI模式的最佳性能。
2. 分段式四级杆
优势:增强离子传输效率和一致性,确保仪器间分析结果可重现和更高通量需求下的长期稳定运行。
3. 增强型双模式离散打拿极电子倍增管检测器
优势:增加倍增器的表面积从而延长其使用寿命,保持良好的线性和动态范围。
4. 具有轴向 DC 电场的主动碰撞池
优势:在同一时间窗口中分析更多的化合物,或通过更好的离子统计获得更好的定量结果,实现超快速选择性反应监测(SRM)。
更多精彩活动请关注2017北京分析测试学术报告会(2017 BCEIA)