为您的应用或仪器类型选择合适的 SureSTART 样本瓶和孔板。
概述
使性能、重现性和结果准确性达到新高度
现代实验室需要优化有限的空间并将精力与时间投入于时间分析。这意味着需要尽量提高样本处理、样本制备和样本运输的效率。
Thermo Scientific SureSTART WebSeal 孔板和密封垫可以切实满足实验室对高通量和高效率的需求。
由于实验、分析物和预算可能不同,我们将 WebSeal 孔板和密封垫分成了三个性能级别,以提供您所需的经济性、兼容性和性能。
- 1级性能:日常应用;在追求成本效益时选择这些产品
- 2级性能:高通量应用;非常适合监管实验室,在注重稳健性和重现性时选择这些产品
- 3级性能:高性能;非常适合监管实验室,在必须考虑灵敏度时选择这些产品
不会遗漏任何 HPLC/UHPLC 或 GC 仪器。我们的孔板适用于所有供应商的仪器。所有 WebSeal 产品均经过质量标准认证。此外,还通过色谱法或 LC-MS/GC-MS 检测了孔板的溶剂相容性和惰性。
从这些 SureSTART WebSeal 产品开始,确保您获得所需的性能、重现性和结果准确性。了解我们的孔板和密封垫系列如何提供从购买到结果全程为您提供优异的产品体验。
正在寻找样本瓶?探索我们提供的各种 SureSTART 色谱分析自动进样器样本瓶和瓶盖。
SureSTART WebSeal 孔板和密封垫的优势
质量和性能保证 | 仪器兼容性 | 样本安全性 | 更好的产品体验 |
---|---|---|---|
|
我们提供各式各样的 WebSeal 孔板、密封垫、套件和附件,可满足您的一切色谱分析需求。我们的孔板旨在即时兼容您的自动进样器,您不必将自动进样器样本瓶摆放到样本瓶托盘中,从而节省了工作流程的时间。WebSeal 孔板有多种孔容量、孔形和高回收率腔样式,您可以选择符合分析要求的孔板。下图展示了 WebSeal 孔板产品系列中可用的不同孔形和腔样式。
1级
适合通用应用的 WebSeal 孔板和密封垫
如果您在非监管实验室工作并使用水和极性溶剂,那么我们经过色谱法检测的1级性能塑料、无涂层、未灭菌孔板是您的理想解决方案。
1级:适合日常应用的384孔板 | ||
---|---|---|
![]() | 384孔微量滴定板,方瓶形 V 形孔底 | 384孔中孔板,方瓶形 V 形孔底 |
兼容的密封垫 | ||
![]() | 384孔板密封垫,方形,1级 | 384孔板密封垫,方形,1级 |
2级
适合高通量应用的 WebSeal 孔板和密封垫
在使用水和极性溶剂的监管实验室中工作时,选择经过 GC-MS 和 LC-MS 检测的2级性能塑料、无涂层、未灭菌孔板。
2级:适合高通量应用的384孔板 | ||
---|---|---|
![]() | 384孔微量滴定板,方瓶形 形孔底 | 384孔中孔板,方瓶形 V 形孔底 |
兼容的密封垫 | ||
![]() | 384孔板密封垫,方形,2级 | 384孔板密封垫,方形,2级 |
3级
适合高性能应用的 WebSeal 孔板和密封垫以及套件
如果您需要满足实验室法规并使用适合您的色谱分析应用的所有溶剂类型,包括非极性溶剂,我们独特的3级性能 WebSeal 板 + 玻璃涂层塑料孔板适合您的工作流程。我们还提供便利的预组装孔板套件以及附件和替换部件,它们使用高品质材料以达到您预期使用3级产品获得的效率。
3级:适合高性能应用的 Plate+ 384孔板 | ||
---|---|---|
![]() | Plate+ 384孔微量滴定板,方-圆瓶形 V 形孔底 | Plate+ 384孔中孔板,方-圆瓶形 V 形孔底 |
兼容的密封垫 | ||
![]() | 384孔板密封垫,方形,1级 384孔板密封垫,方形,2级 | 384孔板密封垫,方形,1级 384孔板密封垫,方形,2级 |
3级:适合高性能应用的孔板套件 | |
---|---|
![]() | 带密封垫和内插管的96孔板套件 |
![]() | 带内插管和卡扣盖/插塞的96孔板套件 |
了解更多信息
产品选择工具
使用 SureSTART WebSeal 产品系列,您可以获得为色谱分析定制的单孔板和密封垫产品组合的所有优势,这些产品分为三种性能级别,以满足您的所有科学和预算需求。通过以下选择工具和资源选择完美的 WebSeal 孔板和密封垫以满足您的色谱分析要求从未如此简单。
针对您的应用或仪器类型选择合适的 SureSTART 样本瓶和孔板
访问我们的 SureSTART 样本瓶、瓶盖和密封垫目录的较新交互版本
专题视频
相关产品
相关资源
手册
目录
技术文档
白皮书
宣传单
联系我们
* 必填字段