并非所有经过认证的样品瓶都是一样的
随着法规日益严格,如今,结果的质量比以往任何时候都更重要。当您的仪器、样品处理和方法尝试突破极限时,您的色谱分析样品瓶和密封垫不应成为链条上薄弱的一环。确保工作流程的每个环节(包括样品瓶和瓶盖)的质量对于成功至关重要。了解 Thermo Scientific 认证样品瓶和瓶盖的不同之处。它们通过提供三种日益严格的认证水平,专门满足您的合规要求:
- 规格认证
- HPLC 和 GC 认证
- LC/MS 和 GC/MS 认证
提供3种级别的 Thermo Scientific 认证样品瓶和瓶盖
我们所有高品质样品瓶和瓶盖(如下所示)均经过规格认证,这意味着其经过认证流程,可确保符合配合自动进样器使用所需的物理规格。
规格认证包括:
- 光电生产控制以确保产品尺寸
- 根据 DIN/ISO 标准进行中间过程和最终检查控制
- 常规功能测试以确保样品瓶的仪器兼容性
Thermo Scientific 经规格认证的产品:
您是否需要确认样品瓶和瓶盖是否满足您验证应用的要求?使用经认证的套装省去这一非常消耗资源的步骤。我们已经为您完成了这项工作!不存在萃取物风险,不存在使用可能与样品或溶剂不兼容的错误样品瓶和瓶盖而损失宝贵样品的风险。
每批经认证的套装均通过 HPLC/UV 和 GC/MS 针对15个关键参数进行检测。每个包装均含合格证书。套装采用热塑包装,以确保产品清洁。
- 优质1级水解玻璃(1型),包括透明和琥珀色
- 固定内插管或锥形底样品瓶,用于少量样品取样
经认证的样品瓶套装(未组装和组装) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
货号 | 经认证的便捷套装 (未组装) | 样品瓶 | 玻璃 | 带标注区 | 瓶盖颜色/ 货号 | 隔垫 | 每包数量 |
CERT5000-580W | 经认证的 9mm 广口 SureStop 样品瓶,2mL 样品瓶:C5000-1W | 透明 | 是 | 蓝色 C5000-51B | 乳白色 PTFE/红色橡胶 | 100 | |
CERT5000-582W | 经认证的 9mm 广口 SureStop 样品瓶,2mL 样品瓶:C5000-2W | 琥珀色 | 是 | 蓝色 C5000-51B | 乳白色 PTFE/红色橡胶 | 100 | |
CERT5000-578W | 经认证的 9mm 广口 SureStop 样品瓶,2mL 样品瓶:C5000-1W | 透明 | 是 | 蓝色 C5000-54B | 红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT5000-575W | 经认证的 9mm 广口 SureStop 样品瓶,2mL 样品瓶:C5000-2W | 琥珀色 | 是 | 蓝色 C5000-54B | 红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT5000-593W | 经认证的 9mm 广口 SureStop 样品瓶,2mL 样品瓶:C5000-1W | 透明 | 是 | 蓝色 C5000-55B | 蓝色 PTFE/白色硅胶,预开口 | 100 | |
CERT5000-576W | 经认证的 9mm 广口 SureStop 样品瓶,2mL 样品瓶:C5000-2W | 琥珀色 | 是 | 蓝色 C5000-55B | 蓝色 PTFE/白色硅胶,预开口 | 100 | |
CERT5000-80 | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-1 | 透明 | 否 | 蓝色 C5000-51B | 乳白色 PTFE/红色橡胶 | 100 | |
CERT5000-80W | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-1W | 透明 | 是 | 蓝色 C5000-51B | 乳白色 PTFE/红色橡胶 | 100 | |
CERT5000-82W | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-2W | 琥珀色 | 是 | 蓝色 C5000-51B | 乳白色 PTFE/红色橡胶 | 100 | |
CERT5000-92W | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-1W | 透明 | 是 | 蓝色 C5000-54B | 红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT5000-992 | 经认证的 9mm 广口高回收率螺口样品瓶,1.7mL 样品瓶:C4000-9 | 透明 | 否 | 黑色 C5000-64B | 粘合式红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT5000-78W | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-1W | 透明 | 是 | 黑色 C5000-64B | 粘合式红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT5000-75W | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-2W | 琥珀色 | 是 | 黑色 C5000-64B | 粘合式红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT5000-69LV | 经认证的 9mm 螺口样品瓶,350µL 融合内插管样品瓶:C4000-LV1W | 透明 | 是 | 黑色 C5000-64B | 粘合式红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT5000-72LV | 经认证的 9mm 螺口样品瓶,350µL 融合内插管样品瓶:C4000-LV2W | 琥珀色 | 是 | 黑色 C5000-64B | 粘合式红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT4010-91 | 经认证的 10-425 螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4015-11W | 透明 | 是 | 黑色 C4010-68A | 粘合式红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT4015-83 | 经认证的 13-425 螺口样品瓶,4mL 样品瓶:C4015-1 | 透明 | 否 | 黑色 C4015-67A | 粘合式红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT5000-79 | 经认证的 9mm 广口高回收率螺口样品瓶,1.7mL 样品瓶:C4000-9 | 透明 | 否 | 灰色 C5000-75C | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 | |
CERT5000-93W | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-1W | 透明 | 是 | 灰色 C5000-75C | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 | |
CERT5000-76W | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-2W | 琥珀色 | 是 | 灰色 C5000-75C | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 | |
CERT5000-993 | 经认证的 9mm 广口全回收螺口样品瓶,带 10µL 储液槽样品瓶:C4000-9TR | 透明 | 否 | 灰色 C5000-75C | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 | |
CERT4015-96 | 经认证的带 SepCap 的 1mL 培养瓶 | 透明 | 否 | — | 自然色聚乙烯整体成型 | 200 | |
CERT4011-89W | 便捷套装,经认证的钳口样品瓶,2mL 样品瓶:C4011-1W | 透明 | 是 | 银色 | PTFE/合成红色橡胶 | 100 | |
经认证的组装样品瓶套装 | |||||||
CERT5000-175W | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-2W | 琥珀色 | 是 | 黑色 C5000-64B | 粘合式红色 PTFE/白色硅胶 | 100 | |
CERT5000-193W | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-1W | 透明 | 是 | 灰色 C5000-75C | 粘合式红色 PTFE/白色硅胶,预开口 | 100 | |
CERT5000-176W | 经认证的 9mm 广口螺口样品瓶,2mL 样品瓶:C4000-2W | 琥珀色 | 是 | 灰色 C5000-75C | 粘合式红色 PTFE/白色硅胶,预开口 | 100 |
您的 ROI 是否因过于频繁更换色谱柱、仪器污染和/或昂贵而频繁的 MS 检测器维护活动而受损?Thermo Scientific 质谱 (MS) 认证样品瓶经过专门的清洁过程,大大降低了背景颗粒及其对高灵敏度色谱的潜在影响。我们优质的认证产品系列中的所有批次产品均已经过 LC/MS 和 GC/MS 测试,以确保:
- 这些样品瓶几乎不含有任何可能会污染和堵塞您的系统的微粒
- 瓶盖包含超低流失硅胶隔垫,可用于超痕量分析
- 产品采用热塑包装,以确保原装、纯度和运输安全性。
下载白皮书:MS 认证样品瓶: 用于质谱分析的预清洗且经认证的样品瓶
MS 认证样品瓶便捷套装(未组装) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
货号 | MS 认证便捷套装(未组装) | 玻璃 | 带标注区 | 瓶盖颜色 | 隔垫 | 每包数量 |
MSCERT5000-34W | 9mm SureStop 螺口样品瓶,2mL 带 AVCS 盖 | 透明 | 是 | 蓝色 | 蓝色硅胶/PTFE | 100 |
MSCERT5000-35W | 9mm SureStop 螺口样品瓶,2mL 带 AVCS 盖 | 琥珀色 | 是 | 蓝色 | 蓝色硅胶/PTFE | 100 |
MSCERT5000-40W | 9mm SureStop 螺口样品瓶,2mL 带 AVCS 盖 | 透明 | 是 | 蓝色 | 蓝色硅胶/PTFE,预开口 | 100 |
MSCERT5000-41W | 9mm SureStop 螺口样品瓶,2mL 带 AVCS 盖 | 琥珀色 | 是 | 蓝色 | 蓝色硅胶/PTFE,预开口 | 100 |
MSCERT5000-30LVW | 9mm 200μL 融合内插管螺口样品瓶 | 透明 | 是 | 蓝色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT5000-31LVW | 9mm 350μL 融合内插管螺口样品瓶 | 透明 | 是 | 蓝色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT5000-32 | 9mm 广口 1.7mL 高回收率螺口样品瓶,带 30μL 储液槽 | 透明 | 否 | 蓝色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT5000-33TR | 9mm 广口 1.5mL 全回收螺口样品瓶,带 10μL 储液槽 | 透明 | 否 | 蓝色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT5000-341W | 9mm 广口螺口样品瓶,2mL | 透明 | 是 | 蓝色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT5000-351W | 9mm 广口螺口样品瓶,2mL | 琥珀色 | 是 | 蓝色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT5000-36LVW | 9mm 200μL 融合内插管螺口样品瓶 | 透明 | 是 | 灰色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 |
MSCERT5000-37LVW | 9mm 350μL 融合内插管螺口样品瓶 | 透明 | 是 | 灰色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 |
MSCERT5000-38 | 9mm 广口 1.7 mL 高回收率螺口样品瓶,带 30μL 储液槽 | 透明 | 否 | 灰色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 |
MSCERT5000-39TR | 9mm 广口 1.5mL 全回收螺口样品瓶,带 10μL 储液槽 | 透明 | 否 | 灰色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 |
MSCERT5000-401W | 9mm 广口螺口样品瓶,2mL | 透明 | 是 | 灰色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 |
MSCERT5000-411W | 9mm 广口螺口样品瓶,2mL | 琥珀色 | 是 | 灰色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 |
MSCERT5000-S34W | 9mm 广口螺口样品瓶,2mL,硅烷化 | 透明 | 是 | 蓝色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT5000-S35W | 9mm 广口螺口样品瓶,2mL,硅烷化 | 琥珀色 | 是 | 蓝色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT5000-S40W | 9mm 广口螺口样品瓶,2mL,硅烷化 | 透明 | 是 | 灰色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 |
MSCERT5000-S41W | 9mm 广口螺口样品瓶,2mL,硅烷化 | 琥珀色 | 是 | 灰色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 |
MSCERT4011-74W | 11mm 卡口样品瓶,2mL | 透明 | 是 | 红色 | 透明 PTFE/透明硅胶,预开口 | 100 |
MSCERT5000-134W | 9mm 广口螺口样品瓶,2mL | 透明 | 是 | 蓝色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT5000-135W | 9mm 广口螺口样品瓶,2mL | 琥珀色 | 是 | 蓝色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT4015-135W | 13-425 螺口样品瓶,4mL | 透明 | 是 | 黑色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
MSCERT4015-136W | 13-425 螺口样品瓶,4mL | 琥珀色 | 是 | 黑色 | 粘合式透明 PTFE/透明硅胶 | 100 |
查阅我们最新版本的色谱分析耗材产品目录,确保您的应用得到最大程度优化!我们经过升级的在线版本产品目录包含强大的应用搜索工具,还可查看方法开发指南、应用说明笔记等海量资料。