乙醛是一种很简单的醛类物质,在含酒精饮料(如酒类、啤酒等)的发酵生产过程中很容易产生。2009年,国际癌症研究机构声明饮用含有乙醛的酒精饮料对人体存在致癌性。
在这篇应用中,使用Thermo Scientific Arena 20XT全自动工业分析仪和乙醛酶试剂盒对于分析乙醛是一种有效的方式。
- 快速的全自动化预处理,使用缓冲试剂降低pH值作为处理过程的一部分。
- 完成20个样品的分析只需短短30分钟
- 一盒检测试剂可以完成250次测试
点击下载了解详情:
点击了解更多自动分析仪信息
点击查看往期更多色谱一分钟聚焦