赛默飞在新一代的模块化气相色谱仪的平台上推出了更完善,更具竞争力的专用仪以及定制化气相色谱方案,满足不同行业特殊样品的分析需求。
专用仪及定制方案仪器所使用的机械阀和膜阀由专业的VICI 公司和AFP 公司分别提供,不同的转子类型和阀体材料满足了包括酸性,碱性以及低含量硫化物等样品的分析要求。
定制化接头实现了阀与毛细管色谱柱及填充柱的快速连接,避免了普通连接方式产生较大死体积的缺陷,同时还方便了色谱柱的更换和维修。所有的管路连接均采用惰性化管线,从根本上消除了易吸附痕量物质产生拖尾峰及检测限偏高的隐患。
每台仪器均配备有专用启动包,启动包提供了日常分析工作所需的耗品配件。
每台从赛默飞订购的专用仪及定制方案气相色谱都经过工厂测试,并提供详细的操作指导。
在售后方面,赛默飞有专业的工程师上门完成安装和现场培训,并且每年针对专用仪和定制方案用户组织专业的免费培训。