- 预循环允许用户在环境温度下进行顶空进样,进样针从托盘的样品瓶中直接取样,不需要移动样品瓶到孵化箱。该循环模式适用于任何样品瓶和任意TriPlus RSH顶空工具。
- 预循环允许用户在环境温度下进行SPME分析,进样针从托盘的样品瓶中直接取样,不需要移动样品瓶到孵化箱。纤维头的活化和老化步骤,以及内标吸附仍然可用。预循环采用10或20mL样品瓶。
由于不需要使用孵化箱,为简单的顶空分析提供了一种有效节省、快速和简单的选择,预循环与固件版本2.0兼容。
了解更多气相色谱分析
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们很欣喜地宣布一个关于GC/GCMS 自动进样器Triplus RSH预制备循环的新应用。预制备循环是预先编制好TriPlus的操作序列,能加载到赛默飞色谱数据系统,并提供标准液态进样、顶空进样、SPME处理 和进样等诸多操作能力。
由于不需要使用孵化箱,为简单的顶空分析提供了一种有效节省、快速和简单的选择,预循环与固件版本2.0兼容。
了解更多气相色谱分析