上一期介绍过GC/GCMS自动进样器Triplus RSH顶空预制备循环的新应用,关于GC/GCMS第二个关于GC/GCMS自动进样器Triplus RSH预制备循环的新应用: 预循环允许用户在环境温度下进行SPME分析,进样针从托盘的样品瓶中直接取样,不需要移动样品瓶到孵化箱。如果需要,纤维头的活化和老化步骤,以及内标吸附仍然可用的话。 预循环采用10或20mL样品瓶,不需要使用孵化箱。预循环与固件版本2.0兼容。
www.thermoscientific.cn/products/gas-chromatography.html
有何问题请联系:xiwei.yue@thermofisher.com