大部分糖类由于不含紫外发色团,极性性质、相似的结构特性,很难对其作出全面的分析。配备脉冲安培检测器的高效阴离子交换色谱(HPAE-PAD)可以用来成功分离和定量分析糖类,包括单糖、双糖、三糖、低聚糖和多糖,糖醇和氨基糖等。
- HPAE —— 一种高效阴离子交换离子色谱技术,能够对糖类进行高选择性分离。
- PAD —— 脉冲安培检测器,可对无紫外吸收的糖类进行定量分析,分析浓度可达fmol级别。
了解更多有关 高压离子色谱 ICS-5000+技术
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
大部分糖类由于不含紫外发色团,极性性质、相似的结构特性,很难对其作出全面的分析。配备脉冲安培检测器的高效阴离子交换色谱(HPAE-PAD)可以用来成功分离和定量分析糖类,包括单糖、双糖、三糖、低聚糖和多糖,糖醇和氨基糖等。
了解更多有关 高压离子色谱 ICS-5000+技术