从上世纪80年代中期开始,美国环保署U.S.EPA 300.0方法就允许使用离子色谱监测无机阴离子。应用文献AN133:使用离子色谱技术检测饮用水的无机阴离子,早在1988年就被批准为EPA 300.1(A)所使用的方法。
AU196:使用EPA 300.1(A)方法检测市政饮水中的阴离子(AN133升级版参考文献)
升级的检测方法将分离时间缩短了2分钟,并为合规监测提供了一种低成本的解决方案。
了解更多离子色谱技术详情,可点击赛默飞离子色谱
点击查看往期更多色谱一分钟聚焦
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
从上世纪80年代中期开始,美国环保署U.S.EPA 300.0方法就允许使用离子色谱监测无机阴离子。应用文献AN133:使用离子色谱技术检测饮用水的无机阴离子,早在1988年就被批准为EPA 300.1(A)所使用的方法。
AU196:使用EPA 300.1(A)方法检测市政饮水中的阴离子(AN133升级版参考文献)
升级的检测方法将分离时间缩短了2分钟,并为合规监测提供了一种低成本的解决方案。
了解更多离子色谱技术详情,可点击赛默飞离子色谱
点击查看往期更多色谱一分钟聚焦