地下水、地表水、饮用水、废水和煮沸的水等多种类型的水样,都可以使用分光光度法进行检测铵、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、正磷酸盐和硅酸盐,还可以使用浊度计检测硫酸盐。在本研究中,赛默飞配备的试剂都是遵从法规ISO-15923-1。按照法规要求,大量不同的参数都需要使用同一仪器来检测,并需要具备为不同的样品类型提供所需的检测结果。
赛默飞 Aquakem和Gallery自动分析仪配备相应试剂即可对水样进行有效分析。
- 试剂瓶都配备条形码,便于长期保存、可追溯性强、易于使用
- 方法参数都在分析仪数据库中已设置为预定程序,包括自动稀释和方法线性范围
- 自动分析仪软件完全满足法规的所有要求
- 分析仪所需的试剂和水样均为小体积样品,非常环保
了解更多有关自动分析仪信息