AutoTrace 280全自动大体积固相萃取仪自动进行四步固相萃取操作,专为环境和食品安全实验室对大体积水样(20 mL至4 L)进行固相萃取而设计。相比手动液液萃取,AutoTrace 280具有如下技术优势:
节省高达90%的人员工作时间
6个通道可同时萃取,全自动操作
广泛应用在多个标准方法中:
- 美国EPA方法:508、525、539、608、625、1664等
- 欧盟水框架指令方法:231-152-8、240-110-8等
- 中国饮用水质量标准:GB 5749-2006
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
AutoTrace 280全自动大体积固相萃取仪自动进行四步固相萃取操作,专为环境和食品安全实验室对大体积水样(20 mL至4 L)进行固相萃取而设计。相比手动液液萃取,AutoTrace 280具有如下技术优势:
节省高达90%的人员工作时间
6个通道可同时萃取,全自动操作
广泛应用在多个标准方法中: