这篇新应用注解介绍了一个完整的解决方案,能够进行样品预处理、进样和数据处理,以完成对水中酚类化合物的分析。
AN10451:依据美国EPA 528方法进行水中氯酚的检测 提供一个分析解决方案包括可无人值守的自动固相萃取(SPE)纯化装置——赛默飞大体积全自动固相萃取仪AutoTrace 280, 和带Triplus™ RSH自动进样器的赛默飞ISQ™ LT 单四极杆气质,软件采用赛默飞变色龙色谱数据系统(CDS)控制。
这个组合方案用来分析水样中氯酚,同时能符合美国EPA 528方法。美国EPA 528方法指定在使用GC-MS分析水中酚类时用SPE柱提取和净化被测物。本方法在此应用注解中有详述:
- 提高了固相萃取过程中的重现性和通量
- 样品制备过程中减少操作并全自动进行进样和分析样品
- 利用变色龙色谱数据处理软件的强大功能实现强大而一体化的仪器控制和数据处理
- 节约时间并提供良好的收益