环境的烃类污染是非常严重的问题,由汽油,柴油或润滑剂泄漏而产生。它是一种最常见的环境污染形式,对所有生命体都是有毒的,并且引起极大关注。由于这种毒 性,监管机构,如美国环境保护局要求在在土壤和瓦砾之类的基质中进行监测。虽然这些方法在测定烃类水平是有效的,但他们经常使用繁琐的样品制备技术,浪费 溶剂和时间。
用户应用注解120介绍一个完整的工作流程解决方案,极大的改善样品制备流程,提供一个高效的方法来检测烃类物质水平. 该应用如下:
- 使用加速溶剂萃取仪使每个样品的萃取时间减少至20分钟,溶剂消耗减少至40 mL
- 使用Thermo Scientific™ Rocket™旋转蒸发仪将样品提取物直接浓缩到GC进样小瓶
- 使用Thermo Scientific GC 分析多种烃类化合物
有任何问题,请联系乐小姐 Xiwei.yue@thermofisher.com