近年来,复杂体系分离已成为分析化学研究的热点和难点之一。很多样品的复杂程度远远超过了一维色谱的分离能力。在这样情况下二维或多维色谱分离技术成为液相色谱发展的重要方向。
二维或多维色谱分离的实现往往需要复杂仪器系统的配置和管路连接,并需要软件的繁琐设置和支持,这些因素极大地制约了二维或多维色谱分离技术的应用。赛默飞UltiMate 3000 DGLC 双三元液相色谱,使这些变得不再是问题。二维色谱分离,样品从左泵进样后在一维色谱柱中实现初步分离净化,去除基质干扰物质,然后分别将目标分析物中心切割至SPE 小柱中浓缩,最后通过右泵的流动相体系将SPE 柱中的目标物洗脱至第二维的分析柱中进行分析测定。