开发Vanquish 二元泵H的目的是提供比以前的系统更大的耐压能力,而不影响耐用性和使用寿命。可在压力高达150 MPa 时实现从超快速至极窄梯度变化。Vanquish 系统应用行业领先的第四代SmartFlowTM 泵技术在高灵敏度检测时可为您提供无与伦比的保留时间重复性和最低的基线噪音。
- 得益于泵控制和精确流路的协调配合,实现最小梯度延迟和出色的分离能力(曲线)
- 通过纳米柱塞运动控制获取无与伦比的流量准确度和精度
- 通过自适应热效应补偿, 实现150MPa 压力下的最低脉动
- 优化冲程容积,采用 DLC 涂层柱塞杆,密封圈、柱塞杆寿命最长
欲了解更多关于Vanquish UHPLC产品信息请点击这里
欲了解Vanquish UHPLC新品发布及相关活动信息请点击这里