有机氯农药是一种持久性有机污染物(POPs),这种化合物在环境中无处不在,降解速度很慢,容易在体内脂肪等脂质丰富的组织中积累。
持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约、联合国条约,已经建立了对数种有机氯农药的全球性禁令,包括:DDT、六氯苯、五氯苯、氯丹、狄氏剂、异狄氏剂和七氯。
很多有机氯农药都是会引起内分泌紊乱的化合物,意味着它们是对身体荷尔蒙系统有微量毒性的物质。
加速溶剂萃取技术检测牡蛎中的有机氯农药的应用文献中,演示了赛默飞ASE的MAP预处理技术,可用于潮湿样品中有机物痕量有机物的提取,去除样品水分后,大大增加了提取效率,无需额外的预先或后续的提取步骤。此文献对于科研实验室、食品检测、环境分析及政府检测机构实验室检测监控潮湿样品中的POPs有较大帮助。
化合物 | %回收率 使用ASE MAP和DE预处理干燥牡蛎 (n=3) |
林丹 | 91 |
七氯 | 93 |
艾氏剂 | 94 |
狄氏剂 | 105 |
异狄氏剂 | 106 |
DDT | 114 |
总值 | 101 |
* 表格数据来源于德州理工大学,毒理学部门 *
* 容器内使用硫酸钠干燥不推荐使用ASE