当饮用水采用氯化来杀菌,会形成卤乙酸(HAAs)类消毒副产物。EPA规定HAAs最高容量水平(MCL)60ppb为致癌风险浓度。
从EPA 557方法的法规依从性来说,联接赛默飞ICS-5000+通用高压离子色谱和TSQ Endura™三重四级杆质谱仪可消除:
- 样品制备上更加节约分析时间
- 昂贵且有毒的衍生化试剂
点击下载了解更多快速有效的IC-MS/MS解决方案
了解更多离子色谱技术详情,可点击赛默飞离子色谱
点击查看往期更多色谱一分钟聚焦
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.