对于血液透析级别的碳酸氢钠来说,它的纯度要求级别非常高,其氨含量必须低于0.002%。
与氨测定相关的技术挑战有:
- 现有的比色法测定有较大的主观性
- 比色法的废气中会产生氰化物气体
- 分析高浓度Na+中的痕量NH4+
我们已经开发出使用IC方法配备赛默飞IonPac CS16离子色谱柱,可对大量钠离子存在情况下的低含量氨进行定量,该方法的检出限优于氨的限定值0.002%的标准。
该IC方法已被USP批准以替代比色法,从2015年5月1日生效。
了解更多详细信息,请点击下载应用《IC法测定碳酸氢钠中的氨》