如果在饮用水、地下水和地表水中硬水离子(如钙镁离子)的含量很高,虽然对于健康来说并不存在很大威胁,但也是不小的麻烦,从洗碗到洗浴都会加大清洁的工作量,会沉积在管子表面形成沉积物并减少其流动性。
水中硬度的高低与钙镁离子的浓度息息相关,赛默飞Gallery全自动分析系统可提供一个三种试剂的比色法,在620nm下检测水中总硬度(参考EPA 130.1方法),具有如下优点:
- 相比传统的滴定法,能快速获得检测结果
- 易于使用,并具有高度的可靠性和可重复性
- 检测试剂盒可完成975次检测
点击了解更多自动分析仪信息
点击查看往期更多色谱一分钟聚焦