离子色谱自动进样器具有一系列成本选择和各种样品制备功能
Thermo Scientific™ Dionex™ 离子色谱自动进样器包含各种高精度、低成本、无金属且具有高样本容量的自动进样器和手动进样器,可根据您的离子色谱 (IC) 应用需求从中选择相应的自动化水平。
浏览下面我们完整的产品组合列表,或者让我们的专家之一帮您量身打造专门满足您的应用和工作流程需求的产品。
哪种离子色谱自动进样器符合您的应用需求?
Dionex AS-AP 自动进样器 | Dionex AS-DV 自动进样器 | Dionex AS-HV 自动进样器 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
询价 | 询价 | 询价 | |
特性 | 高度精确、性能可靠、坚固耐用、操作简便;自动完成多项台上任务; 可与整个 ICS 产品系列配合使用 | 低成本、无金属、耐用的自动样品加载解决方案,具备随机存取和样品制备功能 | 样品容量高达 250 mL; 适用于痕量分析的 AutoPrep 选项;占地面积小 |
应用 | 同步和顺序进样、浓缩、基质去除、馏分收集和样品电导率/pH 值测定 | 同步进样、浓缩、去除基质 | 同步进样、浓缩、去除基质 |
进样 | 类型:电驱动进样阀 | 体积:0.1–5.0mL,增量为 0.1mL | 类型:满环/浓缩器 |
分液速度 | -- | 0.1–5.0mL/min,增量为 0.1mL/min | -- |
进样针尺寸 | 100、250、1000、5000μL | -- | -- |
样品瓶尺寸 | 10 mL 聚苯乙烯样品瓶 1.5 mL 玻璃样品瓶 0.3 和 1.5 mL 聚丙烯样品瓶 0.10、0.45、0.5 和 2.0 mL 孔板 | -- | 10、15、26、40、50、60mL 样品瓶 |
样品容量 | 10mL 样品瓶——81 种样品 0.3 或 1.5mL 样品瓶——120 种样品 0.45、0.5 或 2mL(三种 96 孔板) 1152 种样品(三种 384 孔板) | 0.5 mL 或 5.0 mL 的聚乙烯瓶,同一型号的 50 个或两者混用 | 63 × 50mL:72 × 26mL;120 × 15mL、180 × 10mL 和 63 × 40/60mL ASE 样品瓶 |
是否需要自动进样器部件和配件?
通过专为您的离子色谱自动进样器而设计的高品质部件和配件实现可靠的性能和生产率。