IC 和 RFIC 抑制器产品
根据您使用的淋洗液、有机溶剂、分析物和基质浓度以及 IC 系统规格来选择抑制器。Thermo Scientific Dionex 产品目录还专门提供了基于免试剂离子色谱 (RFIC) 及自动抑制的电解抑制产品。
该下一代抑制器拥有高容量、低噪音、耐高反压和快速启动的特点,可满足当前各种离子色谱应用需求。新款电解抑制器可在恒定电压模式下运行,在这种模式下电解抑制器可自行调节电流。该电解抑制器也可以在传统恒定电流模式下运行。此抑制器作为一款真正的主力设备,几乎适用于所有分析型 IC 应用。
该电解再生抑制器专为外接水模式应用而设计。它与高达 40% 的有机溶剂、硼酸盐淋洗液和破坏性检测器(如 MS 和 PCR)兼容。
此款抑制器专为使用碳酸盐淋洗液的阴离子交换色谱分析而设计,可提高阴离子分离的灵敏度,并降低其噪声。
此款 Thermo Scientific™ Dionex™ CES™ 300 毛细管电解抑制器可降低毛细管离子分离的背景基线电导率,且无需再生液。
使用 Thermo Scientific™ Dionex™ CRS™ 500 和 ACRS-ICE 500 化学再生抑制器降低噪音,从而降低您的离子色谱分析 (IC) 检出限。在选择 2、4 mm 规格时,Dionex CRS 500 抑制器所具备的高性能和溶剂兼容设计让其可以处理高度复杂的样品基质。Dionex ACRS-ICE 500 抑制器非常适用于食品和饮料生产、生物学样品、发酵工艺、工业过程溶液和处理过的废水。
能自动去除高 pH 淋洗液和流出物中的盐分,从而简化 IC 糖类化合物分析方法。
直播活动可能已经结束,但现在可以点播2022全球 IC 研讨会。观看15场演讲或3场研讨会中的任何一场,向演讲者提问(他们将很快回复),并访问虚拟资源中心了解我们的 IC 产品组合,并就任何问题与我们联系。立即掌控您的离子色谱分析。
抑制技术是离子色谱 (IC) 系统的核心。之前在抑制器功能方面取得的进展主要集中在连续操作、实现高容量和易用性。未来的进展将继续优化这些参数,但也会关注一系列其他方面的改进,包括反压容差、峰效率和电流效率。