无缝升级分析方法以实现稳健的纯化
对于制备式 HPLC 色谱柱,并不是一种尺寸就能满足所有需求。无论您是需要用于复杂分离的独特化学结构以从杂质和副产品中纯化化合物,可靠且使用时间较长的色谱柱还是针对常规分离应用的经济型解决方案,我们的制备式色谱柱产品组合都能满足您的需求。我们采用选配 XtendedLife 技术的全系列色谱柱硬件具有稳健且可重现的性能以及多种化学物结构,使其易于从当前的分析方法升级。
升级至更多制备式 HPLC 色谱柱选项
利用每种形式的色谱柱,您可以轻松找到可无缝升级方法的制备式 HPLC 色谱柱。
- 以我们全面的制备式 HPLC 色谱柱产品组合来体验升级的色谱柱性能
- 稳健、可定制的解决方案可满足任何应用需求
- 轻松从现有分析方法升级
如果您需要的制备式 HPLC 色谱柱并未列出,我们很乐意与您讨论您的需求。有关客户定制订单,请联系您当地的销售代表。请注意,定制的色谱柱不可退货。
Hypersil PREP 相 | 需要从分析型升级到制备式 LC 规模的常规应用的理想选择。Hypersil PREP 系列具有 C18、C8 和 Si BDS 以及 ODS、Si 和苯基相规格,旨在为广泛应用提供良好的选择性。 |
Hypersil PREP HS 相 | 100Å 孔径的大表面积颗粒可以较大程度提高保留能力和载量。Hypersil PREP HS 具有 C18、C8、Si 和苯基相规格,是小分子和药物纯化应用的较佳选择。 |
优质 Thermo Scientific 相 | 我们扩展了当前的 Thermo Scientific 色谱柱化学结构产品,使客户能够无缝升级当前的分析方法。用按照最高标准制造的化学结构可满足最具挑战性的分离要求,为各类应用提供出色的选择性和分离。 |
如果您目前使用的是 Thermo Scientific 固定相并希望获得制备规模,或者希望讨论上面未列出的特殊相,我们很乐意与您讨论您的需求。有关客户定制订单,请联系您当地的销售代表。
所显示为制备式 HPLC 色谱柱客户需求最多的相。
如果您目前使用的是 Thermo Scientific 固定相并希望获得制备规模,或者希望讨论上面未列出的特殊相,我们很乐意与您讨论您的需求。有关客户定制订单,请联系您当地的销售代表。
Hypersil PREP 固定相详细信息
孔径 (Å) | 比表面积 (m2/g) | 碳载量 (%) | USP 代码 | pH 值范围 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil PREP C18 BDS | 145 | 185 | 11 | L1 | 2 - 8 |
Hypersil PREP C8 BDS | 145 | 185 | 7 | L7 | 2 - 8 |
Hypersil PREP ODS | 130 | 195 | 10 | L1 | 2 - 8 |
Hypersil PREP Si BDS | 145 | 185 | 0 | L3 | 2 - 7 |
Hypersil PREP Si | 130 | 195 | 0 | L3 | 2 - 7 |
Hypersil PREP 苯基 BDS | 145 | 185 | 5 | L11 | 2 - 8 |
Hypersil PREP HS 固定相详细信息
孔径 (Å) | 比表面积 (m2/g) | 碳载量 (%) | USP 代码 | pH 值范围 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil PREP C18 HS | 100 | 350 | 15 | L1 | 2 - 9 |
Hypersil PREP C8 HS | 100 | 350 | 7 | L7 | 2 - 8 |
Hypersil PREP Si HS | 100 | 350 | 0 | L3 | 2 - 7 |
Hypersil PREP 苯基 HS | 100 | 350 | 9 | L11 | 2 - 8 |
优质 Thermo Scientific 固定相详细信息
孔径 (Å) | 比表面积 (m2/g) | 碳载量 (%) | USP 代码 | pH 值范围 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil GOLD C18 | 175 | 220 | 10 | L1 | 2 - 9 |
Hypersil GOLD C8 | 175 | 220 | 8 | L7 | 2 - 9 |
Hypersil GOLD aQ | 175 | 220 | 12 | L1 | 2 - 9 |
Hypersil GOLD C4 | 175 | 220 | 5 | L26 | 2 - 8 |
Hypersil GOLD 苯基 | 175 | 220 | 8 | L11 | 2 - 8 |
Hypercarb | 250 | 120 | 100 | L109 | 0 - 14 |
Syncronis C18 | 100 | 320 | 16 | L1 | 2 - 9 |
Syncronis HILIC | 100 | 320 | 5 | 无 | 2 - 8 |
Accucore XL C18 | 80 | 90 | 7 | L1 | 1 - 11 |
Accucore XL C8 | 80 | 90 | 4 | L7 | 2 - 9 |
DNAPac RP | 专有粗孔径 | 22-24 | 不适用 | 无 | 0 - 14 |
DNAPac PA200 | 非多孔 | 不适用 | 不适用 | 无 | 4 - 10 |
MAbPac | 非多孔 | 不适用 | 不适用 | 无 | 2 - 12 |
ProPac | 非多孔 | 不适用 | 不适用 | 无 | 2 - 12 |
自行填充色谱柱?
10 µm 和 7 µm 粒径填料为散装填料,具有多种固定相化学品。
Hypersil PREP HS
粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 比表面积 (m2/g) | 碳载量 (%) | USP 代码 | pH 值范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hypersil PREP C18 HS | 10 | 100 | 350 | 15 | L1 | 2 - 9 |
Hypersil PREP C8 HS | 10 | 100 | 350 | 7 | L7 | 2 - 8 |
Hypersil PREP Si HS | 10 | 100 | 350 | 0 | L3 | 2 - 7 |
Hypersil PREP 苯基 HS | 10 | 100 | 350 | 9 | L11 | 2 - 8 |
想一直追求最佳性能?
现在,我们当前产品组合中具有 XL 尺寸的所有制备式色谱柱均可享受再填充服务,这意味着不需要任何后续硬件成本。只需将您使用的色谱柱带至赛默飞世尔科技进行再填充。
请从下面找出满足您需求的再填充服务:
我们根据色谱柱内径 (I.D.) 和色谱柱性能需求提供三种色谱柱硬件选项:
标准螺纹和标准法兰硬件
- 专业包装、可靠设计的标准硬件实现成本和使用寿命的平衡,提供适合常规使用的多功能产品。
- 由高品质不锈钢制成,适合标准应用,具有内径高达 200mm 的多种尺寸可供选择
- 标准螺纹硬件(用于< 40mm 的色谱柱内径)和标准法兰硬件(用于≥ 40mm 色谱柱内径)。
- 标准硬件可根据要求进行修改,以兼容 SFC。
XtendedLife 硬件
- 通过内置动态轴向压缩 (DAC) 系统提高色谱柱寿命,确保固定相一直保持紧密填充。
- 兼容 SFC,内径尺寸可达 50mm。
Hypersil PREP 相 | 需要从分析型升级到制备式 LC 规模的常规应用的理想选择。Hypersil PREP 系列具有 C18、C8 和 Si BDS 以及 ODS、Si 和苯基相规格,旨在为广泛应用提供良好的选择性。 |
Hypersil PREP HS 相 | 100Å 孔径的大表面积颗粒可以较大程度提高保留能力和载量。Hypersil PREP HS 具有 C18、C8、Si 和苯基相规格,是小分子和药物纯化应用的较佳选择。 |
优质 Thermo Scientific 相 | 我们扩展了当前的 Thermo Scientific 色谱柱化学结构产品,使客户能够无缝升级当前的分析方法。用按照最高标准制造的化学结构可满足最具挑战性的分离要求,为各类应用提供出色的选择性和分离。 |
如果您目前使用的是 Thermo Scientific 固定相并希望获得制备规模,或者希望讨论上面未列出的特殊相,我们很乐意与您讨论您的需求。有关客户定制订单,请联系您当地的销售代表。
所显示为制备式 HPLC 色谱柱客户需求最多的相。
如果您目前使用的是 Thermo Scientific 固定相并希望获得制备规模,或者希望讨论上面未列出的特殊相,我们很乐意与您讨论您的需求。有关客户定制订单,请联系您当地的销售代表。
Hypersil PREP 固定相详细信息
孔径 (Å) | 比表面积 (m2/g) | 碳载量 (%) | USP 代码 | pH 值范围 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil PREP C18 BDS | 145 | 185 | 11 | L1 | 2 - 8 |
Hypersil PREP C8 BDS | 145 | 185 | 7 | L7 | 2 - 8 |
Hypersil PREP ODS | 130 | 195 | 10 | L1 | 2 - 8 |
Hypersil PREP Si BDS | 145 | 185 | 0 | L3 | 2 - 7 |
Hypersil PREP Si | 130 | 195 | 0 | L3 | 2 - 7 |
Hypersil PREP 苯基 BDS | 145 | 185 | 5 | L11 | 2 - 8 |
Hypersil PREP HS 固定相详细信息
孔径 (Å) | 比表面积 (m2/g) | 碳载量 (%) | USP 代码 | pH 值范围 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil PREP C18 HS | 100 | 350 | 15 | L1 | 2 - 9 |
Hypersil PREP C8 HS | 100 | 350 | 7 | L7 | 2 - 8 |
Hypersil PREP Si HS | 100 | 350 | 0 | L3 | 2 - 7 |
Hypersil PREP 苯基 HS | 100 | 350 | 9 | L11 | 2 - 8 |
优质 Thermo Scientific 固定相详细信息
孔径 (Å) | 比表面积 (m2/g) | 碳载量 (%) | USP 代码 | pH 值范围 | |
---|---|---|---|---|---|
Hypersil GOLD C18 | 175 | 220 | 10 | L1 | 2 - 9 |
Hypersil GOLD C8 | 175 | 220 | 8 | L7 | 2 - 9 |
Hypersil GOLD aQ | 175 | 220 | 12 | L1 | 2 - 9 |
Hypersil GOLD C4 | 175 | 220 | 5 | L26 | 2 - 8 |
Hypersil GOLD 苯基 | 175 | 220 | 8 | L11 | 2 - 8 |
Hypercarb | 250 | 120 | 100 | L109 | 0 - 14 |
Syncronis C18 | 100 | 320 | 16 | L1 | 2 - 9 |
Syncronis HILIC | 100 | 320 | 5 | 无 | 2 - 8 |
Accucore XL C18 | 80 | 90 | 7 | L1 | 1 - 11 |
Accucore XL C8 | 80 | 90 | 4 | L7 | 2 - 9 |
DNAPac RP | 专有粗孔径 | 22-24 | 不适用 | 无 | 0 - 14 |
DNAPac PA200 | 非多孔 | 不适用 | 不适用 | 无 | 4 - 10 |
MAbPac | 非多孔 | 不适用 | 不适用 | 无 | 2 - 12 |
ProPac | 非多孔 | 不适用 | 不适用 | 无 | 2 - 12 |
自行填充色谱柱?
10 µm 和 7 µm 粒径填料为散装填料,具有多种固定相化学品。
Hypersil PREP HS
粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 比表面积 (m2/g) | 碳载量 (%) | USP 代码 | pH 值范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hypersil PREP C18 HS | 10 | 100 | 350 | 15 | L1 | 2 - 9 |
Hypersil PREP C8 HS | 10 | 100 | 350 | 7 | L7 | 2 - 8 |
Hypersil PREP Si HS | 10 | 100 | 350 | 0 | L3 | 2 - 7 |
Hypersil PREP 苯基 HS | 10 | 100 | 350 | 9 | L11 | 2 - 8 |
想一直追求最佳性能?
现在,我们当前产品组合中具有 XL 尺寸的所有制备式色谱柱均可享受再填充服务,这意味着不需要任何后续硬件成本。只需将您使用的色谱柱带至赛默飞世尔科技进行再填充。
请从下面找出满足您需求的再填充服务:
Hypersil PREP 色谱柱
Hypersil PREP HS 色谱柱
优质 Thermo Scientific 色谱柱
- Hypersil GOLD C18 HPLC 色谱柱
- Hypersil GOLD aQ HPLC 色谱柱
- Syncronis C18 HPLC 色谱柱
- Acclaim 120 C18 HPLC 色谱柱
- Hypersil BDS C18 HPLC 色谱柱
- Hypersil ODS C18 HPLC 色谱柱
- BETASIL C18 HPLC 色谱柱
- BioBasic 18 HPLC 色谱柱
- HyPURITY Aquastar HPLC 色谱柱
- Accucore XL C18 HPLC 色谱柱
保护柱也可供选择,可以在其相应相类型中找到。我们的保护柱需要保护柱柱套。
优质 Thermo Scientific 色谱柱
- DNAPac PA 寡核苷酸 HPLC 色谱柱
- MAbPac SCX-10 HPLC 色谱柱
- ProPac SAX-10 HPLC 色谱柱
- ProPac SCX-10 HPLC 色谱柱
- ProPac WAX-10 HPLC 色谱柱
- ProPac WCX-10 HPLC 色谱柱
保护柱也可供选择,可以在其相应相类型中找到。我们的保护柱需要保护柱柱套。
优质 Thermo Scientific 色谱柱
保护柱也可供选择,可以在其相应相类型中找到。我们的保护柱需要保护柱柱套。
优质 Thermo Scientific 色谱柱
保护柱也可供选择,可以在其相应相类型中找到。我们的保护柱需要保护柱柱套。
我们的 Hypersil 手性色谱柱可用于分离大多数对映体。为较大限度地提高筛选效率,这些色谱柱可以试剂盒的形式订购,所有色谱柱均可以制备规模提供。
Hypersil 手性 JT HPLC 色谱柱 | Hypersil 手性 AT HPLC 色谱柱 | Hypersil 手性 OT HPLC 色谱柱 |
---|---|---|
|
|
|
Thermo Scientific 提供许多其他手性固定相 (CSP),包括固定刷型相。请联系您当地的销售代表,以商量您的特定手性分离要求。
什么是制备式 LC?
制备规模的液相色谱分析用于纯化和分离在制药、生物制药和相关化学工业中重要的分子。就化学活性、毒性以及在高度限定且通常成本高昂的实验过程中进行筛选的适用性方面而言,在这些行业中生产高纯度的化合物越来越重要。
通常,这些过程从分析规模开始,仅需几微克材料(例如生物制药应用中的酶等)或几毫克(例如合成或天然产物的结构或鉴别)。此外,通常情况下,标准和参考化合物或药理学和毒理学检测流程的靶向化合物通常需要克级数量。在制药环境中,随着药物靶标化合物在药物开发渠道中的进一步发展,有必要“扩大”反应规模,以产生更多数量的靶标化合物。
赛默飞世尔科技为科研人员提供了全面的分析式和制备式 HPLC 色谱柱产品组合,使其能够使用相似的填料进行无缝、稳健的方法开发和升级,以确保连续性。赛默飞世尔科技提供多种固定相和多种色谱柱硬件和尺寸,可满足任何应用需求。
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.
探索直播和点播网络讲座,助您提高生产力、保持合规性并了解不断发展的科学环境。