赛默飞为您提供多样化的国产色谱、质谱以及痕量元素分析产品选择及参考指南,包括国产液相色谱仪、国产液质联用仪、国产气相色谱仪、国产气质联用仪、国产离子色谱仪、国产样品制备、国产痕量元素分析等产品,总有一款产品能够满足您的实验需求。
国产Trace 1600系列气相色谱仪
国产TRACE 1600 系列气相色谱仪(GC)采用最新突破性技术,最大限度地延长了正常运行时间和盈利能力。以客户为中心的独特模块化设计,提供了全系列可更换的进样口和检测器模块,实现了灵活配置, 提高了分析效率并降低了购买成本。
- 通过独特的模块化设计最大限度地提高正常运行时间,提供离线维护和速故障排除功能
- 进样口和检测器均支持更换,通过灵活的 GC 配置提高了分析效率,满足不断变化的分析需求
- 柱温箱灯和免工具的iConnect Column Lock使得色谱柱安装更简单
- 智能软件监控耗材使用、跟踪和更换警报方面均可确保 GLP 合规并避免计划外停机
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
国产ISQ 7610 单四极杆气相色谱质谱联用仪
国产ISQ 7610 单四极杆气相色谱质谱联用仪通过提高耐用性并提供卓越的灵敏度提高了实验室分析效率,满足您最具挑战性的分析需求。该系统的开发旨在提升常规工作流程中的用户体验。该系统拥有一套简化的工作流程,可确保长时间保持数据的一致性,同时提供全新的自动化仪器控制工具,为高通量实验室带来前所未有的易用性并加快操作学习过程。
- NeverVent 技术在不卸真空条件下维护离子源、更换灯丝、更换色谱柱,最大化仪器工作时间
- 提供从基本配置到高级配置的完整升级方案,提高了配置择灵活性并可随时根据您的分析需求扩展系统分析性能。
- 使用更宽线性动态范围及更长使用寿命的检测器进行方法整合有效减少了仪器停机时间。
- 智能化的工作流软件、应用方案库可简化您的应用开发和日常工作。
生产工厂:赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司
生产地址:苏州高新区金枫路 555号
国产TSQ 9610 三重四极杆气相色谱质谱联用仪
国产TSQ 9610 三重四极杆气相色谱质谱联用仪通过提高耐用性并提供卓越的灵敏度提高了实验室分析效率,满足您最具挑战性的分析需求。该系统的开发旨在提升常规工作流程中的用户体验。该系统拥有一套简化的工作流程,可确保长时间保持数据的一致性,同时提供全新的自动化仪器控制工具,为高通量实验室带来前所未有的易用性并加快操作学习过程。
- NeverVent 技术:首次在 GC-MS/MS 仪器上为 AEI 离子源配置真空锁,可以在不卸真空情况下更换色谱柱,维护离离子源,更换灯丝。始终提供高置信度定量结果
- 采用全新 AEI 源专属系统配置对复杂基质中的痕量目标化合物进行日常分析监测同时高通量复杂基质样品分析时依然保证结果准确性。
- 使用更宽线性动态范围及更长使用寿命的检测器允许您进行方法整合,延长了仪器正常运行时间
- 智能化的工作流软件、应用方案库可简化您的应用开发和日常工作。
生产工厂:赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司
生产地址:苏州高新区金枫路 555号
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
生产工厂:赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司
生产地址:苏州高新区泰山路158号
- 国产离子色谱仪
- 国产样品制备
国产ICS 600 离子色谱系统
国产ICS-600 是一款紧凑耐用的离子色谱系统,稳定运行而无需过多的维护,测定结果准确可靠。
- 设计小巧,有效节省工作台空间、方便接触流体
- 抑制型电导检测,提供低噪声和稳定的基线
- 支持标准孔径和微孔径两种解决方案
- 可选配柱温箱以降低噪声和漂移
- 完全兼容赛默飞所有特有离子色谱技术
- 设计小巧,操作简便
- 系统稳定性佳,满足 常规离子的测定分析需求
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
国产Inuvion离子色谱系统
国产Dionex Inuvion 离子色谱系统使离子分析比以往任何时候都更简单、更直观,能够满足繁忙分析测试实验室的需求--无论什么时间、哪个班次或者哪位操作人员,都能获得始终如一的出色结果。
简洁、直观的用户体验
- 功能驱动的智能设计
- 自动启动和关机程序
- 内置操作视频
超可靠性能
- 先进高性能泵技术和电解技术
- 快速、灵活、方便的电解抑制
- 免试剂离子色谱(RFIC™)
易于配置和升级
- 灵活应变的多功能平台
- 多种选配件和外围设备扩展了离子色谱功能
国产ICS-6000 高压离子色谱系统
国产ICS-6000 高压离子色谱系统是一款真正模块化、配置灵活性极高的高性能系统。其强大的系统设计可在高达 6000psi 的压力下运行,并获得一致可靠的结果。
- 配置灵活,应对复杂分析挑战
- 支持多种检测器,应用范围广
- 自动淋洗液制备,只需加水
- 全系统智能监控,加速分析效率
- 梯度分离,提供无与伦比的分离度和准确度
- 独特IC-MS联用技术,提高方法的选择性和灵敏度
生产工厂:赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司
生产地址:广州市黄埔区康兆二路77号自编号B3栋1至5层、B4栋1至4层
国产iCE 3000系列原子吸收光谱仪
国产 ICE 3000系列作为经典的原子吸收光谱仪,结构紧凑,能实现从ppm到ppb级元素分析
- 分析效率和灵敏度高
- 火焰气体消耗低,石墨管寿命长。降低使用成本
- 满足法规:使用 SOLAAR Security软件满足 CFR21 规范
国产 iCE 3000系列作为经典的原子吸收光谱仪,结构紧凑,能实现从ppm到ppb级元素分析
- 分析效率和灵敏度高
- 火焰气体消耗低,石墨管寿命长。降低使用成本
- 满足法规:使用 SOLAAR Security软件满足 CFR21 规范
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
国产iCAP PRO 系列电感耦合等离子体光谱仪
国产iCAP PRO 系列电感耦合等离子体光谱仪整合了强大的多元素测定功能和灵活性,保证您的实验室无惧任何挑战。
- 稳健耐用:耐高基体垂直炬管,空气动力学设计的双层炬室,强耐腐蚀氮化硅- 刚玉吹扫接口
- 事半功倍:全新专利高速读取400 万像素检测器,可实现完全同时读取全波段光谱,高低含量同时测量
- 精益求精:紫外增强模式显著提高紫外区元素检测能力,精密光室恒温和全质量流量计气路保证无与伦比的稳定性
- 易学易用:单手即可维护的插拔式进样系统,自动调谐、一键优化的Qtgera 智能软件
国产iCAP PRO 系列电感耦合等离子体光谱仪整合了强大的多元素测定功能和灵活性,保证您的实验室无惧任何挑战。
- 稳健耐用:耐高基体垂直炬管,空气动力学设计的双层炬室,强耐腐蚀氮化硅- 刚玉吹扫接口
- 事半功倍:全新专利高速读取400 万像素检测器,可实现完全同时读取全波段光谱,高低含量同时测量
- 精益求精:紫外增强模式显著提高紫外区元素检测能力,精密光室恒温和全质量流量计气路保证无与伦比的稳定性
- 易学易用:单手即可维护的插拔式进样系统,自动调谐、一键优化的Qtgera 智能软件
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
国产iCAP RQplus 系列电感耦合等离子体质谱仪
国产iCAP RQplus ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪通过全新一代智能氩气稀释( 选配)、EasyClick Compact 蠕动泵、Hawk耗材维护助手等核心技术升级,更好的解决复杂基体样品检测挑战,全面简化痕量元素分析工作流程,确保客户获得高质量的数据结果,为痕量元素分析实验室带来更简单、更精准、更高效的应用解决方案。
- 自动化在线氩气稀释 ,重塑极限应用
- HAWK 耗材/ 维护助手,赋能运行时间管理
- 结构化Qtegra 智能科学数据处理解决方案,全面简化工作流程
- 丰富的高级附件功能和前沿应用
国产iCAP RQplus ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪通过全新一代智能氩气稀释( 选配)、EasyClick Compact 蠕动泵、Hawk耗材维护助手等核心技术升级,更好的解决复杂基体样品检测挑战,全面简化痕量元素分析工作流程,确保客户获得高质量的数据结果,为痕量元素分析实验室带来更简单、更精准、更高效的应用解决方案。
- 自动化在线氩气稀释 ,重塑极限应用
- HAWK 耗材/ 维护助手,赋能运行时间管理
- 结构化Qtegra 智能科学数据处理解决方案,全面简化工作流程
- 丰富的高级附件功能和前沿应用
生产工厂:山东英盛生物技术有限公司
生产地址:山东省济南市高新区大正路1777号
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
生产工厂:山东英盛生物技术有限公司
生产地址:山东省济南市高新区大正路1777号
国产Trace 1600系列气相色谱仪
国产TRACE 1600 系列气相色谱仪(GC)采用最新突破性技术,最大限度地延长了正常运行时间和盈利能力。以客户为中心的独特模块化设计,提供了全系列可更换的进样口和检测器模块,实现了灵活配置, 提高了分析效率并降低了购买成本。
- 通过独特的模块化设计最大限度地提高正常运行时间,提供离线维护和速故障排除功能
- 进样口和检测器均支持更换,通过灵活的 GC 配置提高了分析效率,满足不断变化的分析需求
- 柱温箱灯和免工具的iConnect Column Lock使得色谱柱安装更简单
- 智能软件监控耗材使用、跟踪和更换警报方面均可确保 GLP 合规并避免计划外停机
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
国产ISQ 7610 单四极杆气相色谱质谱联用仪
国产ISQ 7610 单四极杆气相色谱质谱联用仪通过提高耐用性并提供卓越的灵敏度提高了实验室分析效率,满足您最具挑战性的分析需求。该系统的开发旨在提升常规工作流程中的用户体验。该系统拥有一套简化的工作流程,可确保长时间保持数据的一致性,同时提供全新的自动化仪器控制工具,为高通量实验室带来前所未有的易用性并加快操作学习过程。
- NeverVent 技术在不卸真空条件下维护离子源、更换灯丝、更换色谱柱,最大化仪器工作时间
- 提供从基本配置到高级配置的完整升级方案,提高了配置择灵活性并可随时根据您的分析需求扩展系统分析性能。
- 使用更宽线性动态范围及更长使用寿命的检测器进行方法整合有效减少了仪器停机时间。
- 智能化的工作流软件、应用方案库可简化您的应用开发和日常工作。
生产工厂:赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司
生产地址:苏州高新区金枫路 555号
国产TSQ 9610 三重四极杆气相色谱质谱联用仪
国产TSQ 9610 三重四极杆气相色谱质谱联用仪通过提高耐用性并提供卓越的灵敏度提高了实验室分析效率,满足您最具挑战性的分析需求。该系统的开发旨在提升常规工作流程中的用户体验。该系统拥有一套简化的工作流程,可确保长时间保持数据的一致性,同时提供全新的自动化仪器控制工具,为高通量实验室带来前所未有的易用性并加快操作学习过程。
- NeverVent 技术:首次在 GC-MS/MS 仪器上为 AEI 离子源配置真空锁,可以在不卸真空情况下更换色谱柱,维护离离子源,更换灯丝。始终提供高置信度定量结果
- 采用全新 AEI 源专属系统配置对复杂基质中的痕量目标化合物进行日常分析监测同时高通量复杂基质样品分析时依然保证结果准确性。
- 使用更宽线性动态范围及更长使用寿命的检测器允许您进行方法整合,延长了仪器正常运行时间
- 智能化的工作流软件、应用方案库可简化您的应用开发和日常工作。
生产工厂:赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司
生产地址:苏州高新区金枫路 555号
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
生产工厂:赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司
生产地址:苏州高新区泰山路158号
- 国产离子色谱仪
- 国产样品制备
国产ICS 600 离子色谱系统
国产ICS-600 是一款紧凑耐用的离子色谱系统,稳定运行而无需过多的维护,测定结果准确可靠。
- 设计小巧,有效节省工作台空间、方便接触流体
- 抑制型电导检测,提供低噪声和稳定的基线
- 支持标准孔径和微孔径两种解决方案
- 可选配柱温箱以降低噪声和漂移
- 完全兼容赛默飞所有特有离子色谱技术
- 设计小巧,操作简便
- 系统稳定性佳,满足 常规离子的测定分析需求
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
国产Inuvion离子色谱系统
国产Dionex Inuvion 离子色谱系统使离子分析比以往任何时候都更简单、更直观,能够满足繁忙分析测试实验室的需求--无论什么时间、哪个班次或者哪位操作人员,都能获得始终如一的出色结果。
简洁、直观的用户体验
- 功能驱动的智能设计
- 自动启动和关机程序
- 内置操作视频
超可靠性能
- 先进高性能泵技术和电解技术
- 快速、灵活、方便的电解抑制
- 免试剂离子色谱(RFIC™)
易于配置和升级
- 灵活应变的多功能平台
- 多种选配件和外围设备扩展了离子色谱功能
国产ICS-6000 高压离子色谱系统
国产ICS-6000 高压离子色谱系统是一款真正模块化、配置灵活性极高的高性能系统。其强大的系统设计可在高达 6000psi 的压力下运行,并获得一致可靠的结果。
- 配置灵活,应对复杂分析挑战
- 支持多种检测器,应用范围广
- 自动淋洗液制备,只需加水
- 全系统智能监控,加速分析效率
- 梯度分离,提供无与伦比的分离度和准确度
- 独特IC-MS联用技术,提高方法的选择性和灵敏度
生产工厂:赛默飞世尔(广州)生物科技有限公司
生产地址:广州市黄埔区康兆二路77号自编号B3栋1至5层、B4栋1至4层
国产iCE 3000系列原子吸收光谱仪
国产 ICE 3000系列作为经典的原子吸收光谱仪,结构紧凑,能实现从ppm到ppb级元素分析
- 分析效率和灵敏度高
- 火焰气体消耗低,石墨管寿命长。降低使用成本
- 满足法规:使用 SOLAAR Security软件满足 CFR21 规范
国产 iCE 3000系列作为经典的原子吸收光谱仪,结构紧凑,能实现从ppm到ppb级元素分析
- 分析效率和灵敏度高
- 火焰气体消耗低,石墨管寿命长。降低使用成本
- 满足法规:使用 SOLAAR Security软件满足 CFR21 规范
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
国产iCAP PRO 系列电感耦合等离子体光谱仪
国产iCAP PRO 系列电感耦合等离子体光谱仪整合了强大的多元素测定功能和灵活性,保证您的实验室无惧任何挑战。
- 稳健耐用:耐高基体垂直炬管,空气动力学设计的双层炬室,强耐腐蚀氮化硅- 刚玉吹扫接口
- 事半功倍:全新专利高速读取400 万像素检测器,可实现完全同时读取全波段光谱,高低含量同时测量
- 精益求精:紫外增强模式显著提高紫外区元素检测能力,精密光室恒温和全质量流量计气路保证无与伦比的稳定性
- 易学易用:单手即可维护的插拔式进样系统,自动调谐、一键优化的Qtgera 智能软件
国产iCAP PRO 系列电感耦合等离子体光谱仪整合了强大的多元素测定功能和灵活性,保证您的实验室无惧任何挑战。
- 稳健耐用:耐高基体垂直炬管,空气动力学设计的双层炬室,强耐腐蚀氮化硅- 刚玉吹扫接口
- 事半功倍:全新专利高速读取400 万像素检测器,可实现完全同时读取全波段光谱,高低含量同时测量
- 精益求精:紫外增强模式显著提高紫外区元素检测能力,精密光室恒温和全质量流量计气路保证无与伦比的稳定性
- 易学易用:单手即可维护的插拔式进样系统,自动调谐、一键优化的Qtgera 智能软件
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
国产iCAP RQplus 系列电感耦合等离子体质谱仪
国产iCAP RQplus ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪通过全新一代智能氩气稀释( 选配)、EasyClick Compact 蠕动泵、Hawk耗材维护助手等核心技术升级,更好的解决复杂基体样品检测挑战,全面简化痕量元素分析工作流程,确保客户获得高质量的数据结果,为痕量元素分析实验室带来更简单、更精准、更高效的应用解决方案。
- 自动化在线氩气稀释 ,重塑极限应用
- HAWK 耗材/ 维护助手,赋能运行时间管理
- 结构化Qtegra 智能科学数据处理解决方案,全面简化工作流程
- 丰富的高级附件功能和前沿应用
国产iCAP RQplus ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪通过全新一代智能氩气稀释( 选配)、EasyClick Compact 蠕动泵、Hawk耗材维护助手等核心技术升级,更好的解决复杂基体样品检测挑战,全面简化痕量元素分析工作流程,确保客户获得高质量的数据结果,为痕量元素分析实验室带来更简单、更精准、更高效的应用解决方案。
- 自动化在线氩气稀释 ,重塑极限应用
- HAWK 耗材/ 维护助手,赋能运行时间管理
- 结构化Qtegra 智能科学数据处理解决方案,全面简化工作流程
- 丰富的高级附件功能和前沿应用
生产工厂:山东英盛生物技术有限公司
生产地址:山东省济南市高新区大正路1777号
生产工厂:赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
生产地址:中国(上海)自由贸易试验区秦桥路211 号T71-6 幢
生产工厂:山东英盛生物技术有限公司
生产地址:山东省济南市高新区大正路1777号