The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
针对需要更灵活适应所有应用的分析,Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC 系统可让您在不影响质量的前提下提高生产率并推动创新。无论您是需要LC还是LC-MS解决方案,采用二元或四元溶剂混合技术的 Vanquish Flex 系统具有良好的灵活性,可通过更好的分离、更多的结果和更轻松的人机互动实现较先进的性能。Vanquish Flex UHPLC 系统与 Vanquish 产品系列所有成员一样,兼具硬件精度、检测器灵敏度和操作简便性。
Thermo Scientific SmartFlow 泵送技术包括自动洗脱液压缩性补偿功能,可确保流量和梯度精度,且不受洗脱液成分和背压影响。该泵可在高达 1000 bar 压力下运行,同时提供了二元、四元和双梯度选项。
Thermo Scientific Vanquish 分流进样器 FT 采用 Thermo Scientific SmartInject 智能进样技术,带来出色的速度和进样精度。其默认样品瓶容量为216份样品,可通过 Thermo Scientific Vanquish 加载器进样器扩展功能扩展为8832份样品。
为提高生产率、确保合规并保障实验室顺利运行,我们提供了两种可选组件。Vanquish 溶剂监测仪可跟踪溶剂液位,防止溶剂通道干涸及废液溢出。同时,Vanquish 触摸屏用户界面还可目视监测系统状态。
提供多种检测选项,确保您可在分离过程收集尽可能多的信息。我们的产品组合涵盖了二极管阵列检测、近通用性电雾式检测、荧光检测、质谱检测等。
Vanquish Flex UHPLC 系统流路完全生物兼容,并配备 Thermo Scientific Viper 手拧接头,支持接近零死体积的连接、更尖锐的峰形和免用工具的设置。
Vanquish Flex UHPLC 系统集成 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS),内置合规工具、联网、自动化和数据处理功能。我们提供 standard instrument integration (SII) 程序包,支持 Thermo Scientific HPLC 系统与其他 CDS 和 MS 软件程序互连。
下表概述了标准配置 Vanquish Flex UHPLC 系统的规格。并未列出全部规格。系统规格可能因组件而异。各系统组件的规格表请见下文组件规格部分。
类别 | Vanquish Flex UHPLC 系统 |
系统压力,上限值 | 1000 bar |
流速范围,上限值 | 0–8 mL/min |
泵选项(默认梯度延迟体积) | 二元 (200 µL) 四元 (679 µL) 延迟体积取决于所选的泵 |
生物兼容 | 是 |
pH 范围 | 2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L |
系统设计 | 模块化 |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 是 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 是 |
自定义梯度延迟体积,简化方法转移 | 是,通过计量设备 |
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 是 |
进样体积范围 | 标准:0.01 - 25 µL 可选:0.01 - 100 µL |
样品冷却 | 4-40°C |
样品容量(标准型) 基于外径 12 mm 标准样品瓶 (≤1.5 mL) | 4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5 mL),还可提供其他瓶架形式 转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL) |
提供进样器扩展选项(可选) | 是,通过 Vanquish 加载器 |
恒温柱温箱 | 是,5-120°C 静止空气和强制空气循环 |
柱温箱预热器 | 主动和被动式 |
柱温箱柱后冷却器 | 是 |
检测器选择 | Vanquish 电雾式检测器 Vanquish 二极管阵列检测器 Vanquish 荧光检测器 Vanquish 多波长检测器 Vanquish 可变波长检测器 示差折光检测器 质谱仪 |
标准型 Vanquish Flex UHPLC 系统由以下组件组成。有关各个组件的更多详情,请下载相应的规格表。
Vanquish Flex 二元 UHPLC 系统 | Vanquish Flex 四元 UHPLC 系统 | |
泵
| Vanquish 二元泵 F | Vanquish 四元泵 F |
自动采样器
| Vanquish 分流进样器 FT | |
扩大样品容量(可选)
| Vanquish 加载器(可选) | |
柱温箱
| Vanquish 柱温箱 H | |
近乎零死体积系统连接
| Viper UHPLC 接头套件 | |
检测器
| 访问我们的 HPLC 和 UHPLC 检测器页面 | |
可选组件:馏分收集器 | 访问我们的 Vanquish 馏分收集器 FT 页面 |
仅供研究使用。不用于诊断程序。