The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
适用于 HPLC 和 UHPLC 的 Thermo Scientific 产品旨在顺利推进您的研究。我们创新且方便使用的软件、Thermo Scientific Viper 和 nanoViper 手拧接头、管路、HPLC 色谱柱以及其他耗材助您解决色谱分析挑战。
从工作站到企业环境下的软件以及单通道到多通道 LC 应用,我们提供一系列产品来满足您的需求。
Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 是您实验室 IT 结构中不可分割的一部分,其对于合规、有效率且可靠地处理当今的色谱分析和质谱数据至关重要。 | Standard Instrument
SII 插件基于 Chromeleon CDS,可通过 Waters™ Empower™ 3 CDS 或 Agilent™ OpenLab™ 软件操作和控制 Thermo Scientific 色谱系统。 |
可管理多通道LC系统的各个方面,并可控制包含多达8个泵、2个自动进样器和4个独立流路的系统,以实现较大通量。 |
Thermo Scientific Ardia 平台是一种适用于现代环境的可扩展软件解决方案。它可连接和组织项目、人员和仪器,使科学家能够更有效率地合作并更快地获得新的见解。 |
Viper 和 nanoViper 手拧接头、管路、套件和配件可用于快速连接 HPLC 模块、阀门和色谱柱。它们可实现无泄漏连接,通过尽量减少死体积来改善色谱图结果。
Viper 和 nanoViper 接头不需要安装工具,适合狭窄连接(例如十通阀),并将简便性与高性能结合于一体。
是否需要可靠的 HPLC 色谱柱?在超过40年的时间内,作为 HPLC 和 UHPLC 色谱柱技术的当先者,您可以信赖 Thermo Scientific LC 色谱柱的质量。我们广泛的产品系列可提供各种粒径规格和色谱柱设计,来满足所有分离需求,包括更高的分辨率、增强的灵敏度、更快的分析和一致的性能。无论您是在进行纳流分离,在分析范围内寻找分析物,还是将您的分离扩展到半制备/制备流程,我们的 HPLC 色谱柱都能满足您的所有色谱分析需求。
我们较受欢迎的一些产品的目标是:
C18 | ![]() | ![]() | ![]() |
产品介绍 | |||
反相 C18 色谱柱为分离弱疏水性样品的用户提供高分辨率和高通量。从我们种类繁多的实心核和全多孔选件中,为 HPLC 或 UHPLC 具体应用寻找较合适的相。
| 当分析物含有环或双键时,芳香族选择性色谱柱可提供增强的分辨率。我们特有的二苯基、PFP 和苯基色谱柱为色谱工作者提供了基于疏水性和 pi-pi 相互作用来分离样品混合物的灵活性。 | 与传统的 C18 色谱柱相比,具有极性选择性的色谱柱可提供更好的疏水保留能力。它们允许用户运行 100% 水性流动相。极性嵌入、混合模式和 HILIC 相为小分子极性分析物提供额外的疏水保留能力和分辨率。
| 反相、尺寸排阻、疏水相互作用和离子交换化学反应经过设计和优化,可用于诸如蛋白质、单克隆抗体和寡核苷酸等复杂混合物的持久、高分辨率生物分离。
|
我们为您的所有色谱分析要求提供种类众多的样品处理和密封解决方案。我们样品瓶、瓶盖和孔板的可萃取物和可浸出物的水平较低,由化合物吸附性较低的玻璃制成,并具有市场上较高的标准和认证级别。
无论是处理常规和稳定的样品,还是需要确保较高程度的可靠性和合规性,我们处于市场前列的储存和自动进样器样品瓶和瓶盖、孔板以及样品处理附件产品组合都能满足您的所有需求。
样品瓶套件 | ![]() 样品瓶 & 瓶盖 | ![]() 自动进样器孔板和密封垫 |
产品介绍 | ||
我们的样品瓶套件适用于 HPLC 和 UHPLC,可节省样品制备时间并降低污染风险。每个套件包含100个样品瓶、瓶盖和隔垫。它们适用于绝大多数应用要求。 | 我们的 2 mL 样品瓶和瓶盖可单独购买,也可作为套件的一部分购买。样品瓶提供 2 mL 或低容量选择,其可萃取物和可浸出物的水平较低。
| 我们的 WebSeal 孔板和密封垫与 HPLC 自动进样器兼容,并提供塑料、玻璃或玻璃涂层选项。
|
我们的解决方案包括 SPE、SLE、蛋白质沉淀、QuEChERs、过滤、蛋白质消化技术和自动化平台,可为所有工作流程实现快速、可重现和轻松的样品制备。从生物制药和制药分析、临床研究和毒理学研究到食品和环境测试,Thermo Scientific 样品制备产品均能提供您所需要的结果。
控制保留时间和选择性,无需使用离子交换柱即可解析复杂的离子混合物,并通过使用合适的试剂改善色谱分析的峰对称性。