The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用 Thermo Scientific Viper 和 nanoViper 手拧接头快速连接 LC 模块、阀门和色谱柱,实现无泄漏的流体 HPLC 和 UHPLC 连接,极大程度地减少死体积,从而改善色谱分析结果。Viper 和 nanoViper 手拧接头无需工具即可安装,适合狭窄连接(例如十通阀),可重复使用,简而不凡。
Viper 和 nanoViper 手拧接头支持高达 1500 bar 的压力(视类型而定),由不锈钢 (SST) 或生物兼容材料制成,例如 MP35N、PEEK 或熔融石英PEEK毛细管。