HPLC 和 UHPLC 系统特点可提高生产率
借助于创新、可靠且易于使用的各种 Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 系统产品组合,即使是较为复杂的样品也能可靠地分离出来。这些系统及其相关软件和相关产品可助您获得可靠数据,且让您的分析符合法规要求。它们可提供多种功能、从其他系统轻松进行方法转移、无缝软件集成、多种检测器选择,以及整体降低的运维成本。
使用我们的分步配置程序配置理想的 HPLC 或 UHPLC
创新产品组合
我们种类齐全的液相色谱系统产品组合让您能够放心地分离极其复杂的样本。请访问下表,了解我们 HPLC 和 UHPLC 产品组合的概况,并浏览我们分析型 HPLC 和 UHPLC 系统、针对特定应用的 HPLC 和 UHPLC 系统以及纳流、毛细管流和微流 UHPLC 系统的特色。
分析型 
HPLC 和 UHPLC 
针对特定应用 
HPLC 和 UHPLC
纳流、毛细管流和 
微流 UHPLC
典型应用
一套完整的 HPLC 和 UHPLC 系统产品组合,可应对从小分子到大分子,或从简单到复杂样品的任何分离挑战 
先进而灵活的系统适用于以下应用:
适用于复杂混合物 LC-MS 分析的高分辨率和灵敏度 
检测器选择
选择合适的检测器可确保您能够可靠检测目标化合物。Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 系统可以与各种 HPLC 检测器配合使用,这些检测器可以混合搭配以进行补充分析,并且使用 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 的系统其余部分可对所有检测器进行无缝控制,从而实现轻松的数据采集与处理。
可用的检测器类型包括:
紫外/可见光吸收检测
荧光检测 
电雾式检测
用于 LC-MS 应用的质谱分析
电雾式检测器的技术、优点和应用概述
与质谱分析(中)和 UV 检测(下)不同,CAD(上)能够测量样品中的所有分析物。质谱分析 (MS) 要求分析物形成气相离子,而 UV 检测器的反应取决于生色团的性质。
方法转移工具
Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 系统使系统与实验室之间的方法转移变得更为容易。优选系统的内置功能可通过可调式系统梯度延迟体积、多柱恒温模式和自动进样针稀释等(所有这些均可使用 Chromeleon CDS 软件界面轻松调整),来促进方法转移。我们的方法转移工具允许您复制其他 HPLC 供应商的系统设置,从而更轻松地复制方法,例如从 Waters™ Alliance™ HPLC 系统Agilent™ 1260 Infinity™ LC 系统Shimadzu™ Nexera-i™ 系统复制到 Vanquish Core HPLC 系统。
精确的梯度输送
Thermo Scientific Vanquish HPLC 和 UHPLC 泵使用的 Thermo Scientific SmartFlow 技术,可自动补偿不断变化的洗脱液压缩性,使可重现的分离更具精确性能及灵活性。    该技术确保高度精确的流量控制,不受洗脱液成分和背压的影响。
此外,即使为了更小梯度延迟体积 (GDV) 和更高灵敏度而使用体积更小的混合器,Thermo Scientific Vanquish Horizon 二元泵使用的 SmartStroke 技术几乎也能消除 TFA 基线波动。
保留时间精度
Vanquish HPLC 和 UHPLC 自动采样器采用 Thermo Scientific SmartInject 技术,可降低进样相关的压降。对减轻进样冲击的影响有很大好处。它较大限度地减少了对柱床的压力冲击,从而延长了色谱柱的使用寿命,还改善了早期洗脱化合物的定量分析,从而提高了保留时间精度。
使用 SmartInject 技术显著降低进样后的压降,从而提高了保留时间重现性(6次重现),并延长了色谱柱的使用寿命。
系统运行状况检查
某些 Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 系统允许用户设置自动系统运行状况检查,防止出现问题影响分析运行。系统的快速诊断可减少停机时间,避免代价高昂的样品再运行。优选系统还具有内置说明视频,帮助您进行常规维护。 
对于 Thermo Scientific Vanquish HPLC 和 UHPLC 优选系统,通过可选的交互式 Thermo Scientific Vanquish 用户界面 ,一目了然地查看系统健康状况、性能和平衡状态。
计划对话框
计划对话框允许用户轻松实现自动进行定期系统运行状况检查。
Vanquish 溶剂监测仪
大多数 Vanquish HPLC 和 UHPLC 系统与 Thermo Scientific Vanquish 溶剂监测仪兼容,后者可准确测量每个溶剂通道和废液容器中的液位,从而简化您的标准操作规程 (SOP)。作为序列就绪检查的一部分,如果洗脱液或废液容量不足以完成样品序列,系统会自动向您发出警告,从而防止系统和色谱柱损坏,并确保“一次成功”的结果。
Chromeleon 色谱分析数据系统
Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 是推荐用于控制 Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 系统的软件。它开启了 Thermo Scientific HPLC 系统的全部特性和功能,确保充分发挥其潜能。Chromeleon CDS 拥有独特的智能特性,可实现较大的易用性、可靠性和性能,并允许您通过对 HPLC 仪器和检测器进行合规且高效的控制来简化 LC 工作流程。
Chromeleon CDS 集成了所有 Thermo Scientific 色谱分析仪器,并为您的数据赋予自动审计和安全性能,从而紧跟不断演变的标准和法规。它通过一个软件降低了对您的信息技术基础设施需求,该软件不仅能够控制 Thermo Scientific 色谱仪,还可控制其他供应商的仪器。
通过 Chromeleon CDS 实现智能 LC 控制
针对当前无法更换 CDS 软件的用户,我们提供的软件插件允许您使用其他供应商的软件来控制所选的 Thermo Scientific 色谱分析仪器,包括 OpenLab™ 软件版 Thermo Scientific Standard Instrument Integration (SII) 和 Empower™ 软件版 Thermo Scientific Standard Instrument Integration (SII)。
优化的 HPLC 耗材
为了帮助您获得更好的结果和较大的投资回报,我们提供了一系列创新可靠的色谱耗材,以满足您的分析需求。这些产品使用较新的 Thermo Scientific 色谱分析仪器进行测试,请放心,我们的耗材完全适合您的色谱系统。
我们提供:
HPLC 和 UHPLC 色谱柱
自动进样器样品瓶和孔板
样品制备
HPLC 标准品、试剂和溶剂&
降低运维成本
购买新的 HPLC 或 UHPLC 系统时,购买价格只是其中一个考虑因素。运行和维护系统的预计生命周期成本可能被忽略。
系统的生命周期成本计算应考虑以下因素:
Vanquish UHPLC 平台在仪器的整个使用寿命期间提供了比同等 HPLC 系统更低的维修和维护成本,从而显著降低了总拥有成本并实现长期节省。
计算器:HPLC 系统总拥有成本计算工具
该计算器可估算您购买和运行 Thermo Scientific HPLC 系统的总成本,以便您可以通过为提高实验室生产率而设计的独特工作流程(如双液相色谱)实现潜在的节省。 
可持续性
帮助我们的客户让世界更健康、更清洁、更安全是  赛默飞世尔科技每一位同事牢记在心的使命。由于我们的领导地位,我们为公司制定了可行的科学计划,力争在2050年之前实现净零排放。
迄今为止,我们相当出色的气候友好型成就主要集中在德国 Germering 工厂,我们在那里开发和制造 Vanquish LC 系统。事实上,这是我们第一个使用可再生能源实现完全供电的工厂!
正如您在我们的 净零发展计划 和  HPLC 可持续性情况说明书中看到的那样,我们的目标不仅仅是在一个工厂实现清洁能源。
HPLC可持续性