The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用 Thermo Scientific Vanquish 泵,体验行业前列的流量、压力和精度。我们提供用于快速分析的二元泵、用于灵活进行溶剂配比的四元泵、用于高通量和 2D-LC 应用的双梯度泵、经济有效率且耐用的等度泵以及用于低流速下实现精准梯度的纳流/毛细管/微量泵。Vanquish HPLC 和 UHPLC 泵采用内置 Thermo Scientific SmartFlow 技术,可自动补偿不断变化的洗脱液压缩性并提供精准的性能和灵活性,从而支持较低的梯度延迟、出色的梯度分析、出色的流量准确度和极高的耐用性。
选择二元泵用于高通量、高分辨率 HPLC、UHPLC 或 LC-MS 应用。使用生物兼容半制备二元泵纯化 µg 至低 mg 级生物化合物。
Vanquish 二元泵提供流量一致性和梯度精度,可提供出色的保留时间和数据可靠性,旨在为高通量、高分辨率的应用充分利用扩展压力。所有 Vanquish 泵都使用 SmartFlow 技术自动补偿不断变化的洗脱液压缩性,并提供生物兼容版本。
Thermo Scientific 四元泵可提供尽可能广泛的应用范围,在流动相组成方面具有较大的灵活性,并可提供稳定的保留时间。
Thermo Scientific Vanquish 四元泵通过 SmartFlow 技术确保出色的流速和梯度精度,即使在运行三元梯度和四元梯度泵时,也能为您提供良好的保留时间精度和数据可靠性。它们还为方法转移、方法开发和应用程序切换提供了更大的自由度。
Thermo Scientific 双梯度 HPLC 和 UHPLC 泵支持更高的样品处理量、更高的生产率,或在应用之间切换时无需重新连接管路。双梯度泵具有两台内置三元泵,可实现较高的灵活性和实验室空间的优化利用。
Thermo Scientific Vanquish 双泵在单个机箱中使用两个独立的三元溶剂流,为双 LC、串联 LC 或 LC-MS 以及反向梯度工作流程提供应用灵活性。这些泵使用 SmartFlow 技术自动补偿不断变化的洗脱液压缩性,并确保令人满意的流量和梯度精度,而不受洗脱液成分的影响。
Thermo Scientific 等度泵为常规等度应用提供稳定的峰保留时间。这些泵非常适用于:使用示差折光检测的 QA/QC;与电化学泵配合使用时,对低含量分析物具有高灵敏度;或作为 LC-MS 补充液流的辅助泵。
Thermo Scientific Vanquish 等度泵采用 SmartFlow 泵送技术,可在单个溶剂管路上实现出色的流量和保留时间精度,在反压高达 700 bar 的情况下实现等度分离。
以较低的纳升流速获得准确的梯度,以大幅提高灵敏度。
Thermo Scientific Vanquish Neo UHPLC 系统为致力于取得科学新突破的研究人员提供了全天候 (24/7) 出色性能的纳流、毛细管流和微流 LC-MS。Thermo Scientific ProFlow XR 1500 bar 泵技术可以确保从纳流到 100 µL/min 的出色保留时间精度。泵作为 Vanquish Neo 系统的一部分提供。