The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 在工作站和企业环境中都具有卓越的性能和可用性,可让您的 Thermo Scientific HPLC 系统发挥全部潜能。它可以控制多种系统,包括 Thermo Scientific HPLC、UHPLC 和质谱分析 (MS) 系统以及其他制造商制造的系统。
HPLC 和 UHPLC 软件选项
Chromeleon CDS | Aria MX | |
合规性 | ||
![]() | (SII 可与合规的 CDS 配合使用) | |
可扩展 | ||
从工作站到企业 | ||
易于学习 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
多通道 HPLC 和 UHPLC | ||
多达4个通道 | ||
可与第三方 CDS 软件兼容 | ||
![]() | ![]() |
对于需要多通道 LC 功能的应用,我们提供了 Thermo Scientific Aria MX 软件,它可同时控制多达四条独立的流路。
此外,如果您无法更改当前的 CDS 软件,我们的 Standard Instrument Integration (SII) 允许您使用 Chromeleon CDS 以外的软件来控制 Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 系统。
要想高效、可靠及合规地处理您的色谱分析和 MS 数据,管理所有分析流程(从仪器控制到原始数据存储和处理一直到生成最终结果),CDS 至关重要。 Chromeleon CDS 易于使用,可提供一系列生产率工具,从而较大限度地缩短培训时间并提高实验室效率。它还提供弹性的客户端-服务器架构,搭载行业前列的网络故障防护功能,以确保数据安全并实现不间断操作。
Chromeleon CDS 可将 Thermo Scientific HPLC 系统的特性和功能运用到极致,确保每个仪器都发挥全部潜能。例如,Vanquish Core HPLC 系统的系统诊断和运行状况检查只有在使用 Chromeleon CDS 时才可用。
从常规质量测试到不断变化的研究方法以及介于这两者之间的任何需求,Chromeleon CDS 简化了整个工作流程,可更快地提供更好的结果。
Thermo Scientific Standard Instrument Integration (SII) 允许您在不改变应用的情况下,使用 Chromeleon CDS 以外的软件来控制 Thermo Scientific HPLC 和 UHPLC 系统。
SII 是第三方软件的一款简单插件,利用 Chromeleon CDS 的强大功能来提供仪器控制和仪器方法编辑器。SII 可以轻松集成到第三方 CDS 软件中,在保持合规性的同时,可让主软件完全控制仪器并进行无缝数据采集。此软件负责保存进样数据、序列、用户管理和其他功能。
我们提供多个 SII 包,可将 Thermo Scientific HPLC 系统连接到其他常见的 CDS 和 MS 软件包。其中包括 Xcalibur 版 SII、Empower™ 软件版 SII 和 OpenLab™ 版 SII。
如果您将来选择从当前的 CDS 切换到 Chromeleon CDS,那么熟悉 Chromeleon 软件中的仪器控制模块将减少操作员培训和错误。
Thermo Scientific Aria MX 软件可管理多通道 LC 系统的各个方面,控制由多达8个泵、2个自动进样器和4条独立流路组成的系统,从而实现极大通量。Aria MX 软件可同时管理多个通道上的多种方法,甚至可以跨越多个序列,以便只将色谱图中的感兴趣区域发送到质谱仪(MS)。 这样只会收集有用的数据,从而极大限度地提高 MS 利用率和样品处理量。