轻松测量 CO,让您放心无忧
一氧化碳 (CO) 是一种有毒、无色、无味的气体。在使用汽油动力设备或燃烧其他含碳材料(如天然气、煤油、石油、丙烷、煤或木材)的各种工业环境中,工人可能会接触到有害水平的 CO。这些环境包括锅炉房、啤酒厂、仓库、石油精炼厂、纸浆和纸张生产以及钢铁生产。内燃机是工作场所最常见的一氧化碳暴露源之一,锻铁炉、高炉和炼焦炉也会产生 CO。
过度暴露于 CO 会严重危害健康,包括头痛、头晕、恶心、虚弱、心率加快、心脏损伤,甚至死亡。由于这些健康危害,美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 已为许多工业工作环境设定了 CO 暴露限值。Thermo Scientific™ 一氧化碳检测器可靠、易用,可帮助您满足 OSHA 及其他国际标准对一氧化碳的监测要求,确保达到理想的空气质量标准。
精选一氧化碳分析仪:
48i 型 CO 分析仪采用气体滤波相关 (GFC) 技术测量 CO 浓度。48i 型仪器采用精确的校准曲线,可在浓度高达 10,000ppm 的范围内准确地将仪器输出线形化。
使用Thermo Scientific™ iQ系列气体分析仪能够全天候持续获取所用分析仪信息。iQ系列气体分析仪经过设计,会随着时间推移变得更加智能,并且使用其高精度又有效的解决方案,可有助于最大程度缩短故障排除时间。采用气体滤波相关技术测量环境空气中的一氧化碳(CO)含量时,48iQ CO监测分析仪在检测一氧化碳中毒方面也具有同等强大的性能。
使用Thermo Scientific™ iQ系列气体分析仪能够全天候持续获取所用分析仪信息。iQ系列气体分析仪经过设计,会随着时间推移变得更加智能,并且使用其高精度又有效的解决方案,可有助于最大程度缩短故障排除时间。48iQ痕量级一氧化碳(CO)分析仪利用气体滤波相关技术测量空气中的一氧化碳含量。
48i 型系列分析仪可以测量环境空气中的痕量一氧化碳 (CO)。48-TLE 型具备增强的样品条件温度稳定性和自动归零功能,可在一氧化碳测量中实现较低检测限。
48i-HL 型分析仪是一款气体滤波相关分析仪,利用气体滤波相关技术,对样品空气所含的一氧化碳进行线性测量,高达 20,000 ppm。
采用 Thermo Scientific™ 1150 CO/HC去除器,利用两个转换器,可靠地去除已过滤的环境气体中的CO和HC,在 ∽350°C 将 CO 和 HC 有效地催化转换为 CO2 和 H2O。