快速响应的关键信息
使用能让您采取适当措施尽可能减少危害的设备,您可保护工人和环境免受可燃物和有毒气体的侵害。我们的监测仪器轻便且本质安全,可检测各种应用中的天然气,包括针对美国 EPA 方法21的监测、现场污染整治、垃圾填埋场监测和一般区域调查。
精选天然气检测器
可以检测几乎所有有机和无机化合物。Thermo Scientific TVA2020 有毒挥发气体分析仪是一款轻便且本质安全的便携式检测器,可配置用为火焰离子化检测器 (FID) 或双检测技术(FID/PID 光离子化检测器),以提供快速响应。
采用 Thermo Scientific 55i 型直接式甲烷和非甲烷总烃分析仪对甲烷和非甲烷总烃进行自动测量。和其他仅测量甲烷和总烃的仪器不同,此反吹式气相色谱 (GC) 系统可直接测量非甲烷总烃浓度。
相关资源
相关支持
让我们来维修或校准您所有的环境过程和监测产品。我们乐于为环境过程全程跟踪,包括覆盖率验证、问题诊断、成本估测及维修成本。