空气和废气重金属监测
空气中的重金属存在两种主要分布,一类是金属气态化合物,另一类则是大气颗粒物中所含有的重金属成分。在重金属元素中,汞元素是毒性极大也是极少的可以以气体形态存在的元素之一,因此汞被联合国环境规划署列为全球性污染物。对于汞的污染防治和监测,实时有效的监测是必不可少的。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
法规要求日趋严苛,加大了行业生产基地维持法规合规性和最佳流程性能的难度。中国、美国、印度、欧洲和拉丁美洲均重新定义并修改了空气质量监测和报告要求。 我们可以一同探索解决方案,满足商业需求。
空气中的重金属存在两种主要分布,一类是金属气态化合物,另一类则是大气颗粒物中所含有的重金属成分。在重金属元素中,汞元素是毒性极大也是极少的可以以气体形态存在的元素之一,因此汞被联合国环境规划署列为全球性污染物。对于汞的污染防治和监测,实时有效的监测是必不可少的。
全球很多管理部门都在测定环境中的二噁英。微量浓度的二噁英就能对人类和野生动植物产生慢性危害,因此一种灵敏度高、选择性强的测定二噁英的方案是必不可少的。
了解详情:
TVOC 是空气中挥发性有机物的总称,包括多环芳烃、挥发性有机物和醛类化合物。TVOC中有些化合物具有基因毒性。检测这类TVOC物质,国内常见的方法为气相色谱法,但是由于质谱有其独特的性能,可以在缩短分析时间的同时提供较高的灵敏度,进而实现提高操作效率的最终目的。
Thermo Scientific ADR-1500区域粉尘监测仪采用高灵敏的光散射光度计技术,能提供连续的总悬浮颗粒物和切割点为PM10至PM1的颗粒物浓度。同时监测仪还配置了有温湿度传感器的加热器,可以有效抑制湿度增加带来的正偏差。产品特点:
从帮助客户解决日常难题的专家处获取所需信息。 技术小技巧均从最为常见的客户难题中总结得出。 以下是其中之一,希望对您有所帮助。 请经常返回查看,以了解新的技术小技巧。