相关产品
前言
TVOC 是空气中挥发性有机物的总称,包括多环芳烃、挥发性有机物和醛类化合物。TVOC中有些化合物具有基因毒性。目前认为,TVOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。室内的 TVOC含 :苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸丁酯、十一烷。检测这类TVOC物质,国内常见的方法为气相色谱法,但是由于质谱有其独特的性能,可以在缩短分析时间的同时提供较高的灵敏度,进而实现提高操作效率的最终目的。本篇文中用活性碳吸附大气中的有害成分,再用二硫化碳解析,解析液用DSQII气相色谱质谱联用仪分析,建立了一种高效快速的室内空气中苯等7种有害物质的气质联用同时测定的方法。
仪器
气相色谱质谱联用仪(Trace Ultra DSQⅡ,Thermo Scientific);TR-5MS色谱柱(30 m x 0.25 mm x 0.25 μm,Thermo Scientific);活性碳管;空气采样器。
总结
测定苯等7种有害物质,国家标准规定的采样及检测方法需要几种不同的检测方法,本法只用一种方法采样及检测,方法简便、高效、快速、准确、灵敏度高、实用性强,采用气相色谱质谱联用的方法,可对有害物质进行准确定性定量,排除其他有害物质的干扰,苯等7种有害物质定性检测的结果均能符合中华人民共和国国家卫生标准所规定的相关要求。本法可作日常检测常规分析和快速分析。
联系我们
赛默飞全国服务热线:
800-810-5118
400-650-5118(支持手机)
邮箱: Sales.China@thermofisher.com