ARL Quant'X能量色散X射线荧光光谱仪应用于大气颗粒物中的重金属分析
空气中的重金属存在两种主要分布,一类是金属气态化合物,另一类则是大气颗粒物中所含有的重金属成分。在重金属元素中,汞元素是毒性极大也是极少的可以以气体形态存在的元素之一,因此汞被联合国环境规划署列为全球性污染物,是除了温室气体外唯一一种对全球范围产生影响的化学物质。
据估算,全球人为汞排放的45%来自燃煤,火电行业已经成为汞污染控制的重点。根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》安排,我国将在“十二五”的后3年深入开展大气汞排放控制试点工作,积极推进汞排放协同控制;实施有色金属行业烟尘气除技术示范工作;编制燃煤、有色金属、水泥等重点行业大气汞排放清单,研究制定控制对策。
对于汞的污染防治和监测,实时有效的监测是必不可少的。
进过多年研发,赛默飞世尔科技向全球提供高效,便携盒经济实用的汞在线监测解决方案Mercury FreedomTM (Mercury FreedomTM系统详细介绍)。该技术采用了先进的冷原子荧光分析技术,无需其他气体,干扰水平低。该系统通过了美国环保署(US EPA)以及美国电力协会(EPRI)的相关验证与认可,并在北美具有超过80%的安装率,这套系统具有如下优异性能:
· 体积更小,降低空间占用
· 更低的运营成本,降低的维护频率和费用
· 更高的可靠性,低故障率
· 高灵敏度,低至0.008ug/m3的检出限。
ARL Quant’X高性能X射线荧光能谱仪,采用EDXRF方法,可以直接测量空气滤膜中从Na-U的元素,运用于环保领域对于有毒和重元素的监测分析。ARL Quant’X 具有8位滤光片,10位自旋自动样品盘,可同时针对空气滤膜中多达48种元素同时进行分析,样品无需制备直接进样分析,可对各种pm10, pm 2.5,pm1滤膜进行快速分析,被无损分析过的样品还以满足继续进行其他化学方法的分析。极大提高监测工作效率。可以运到现场进行安装,安装时间不超过30min。每个滤膜的检测时间为4-10min。因此,ARL Quant’X最适合于检测限为ng/m3的有毒或环境元素的无损,直接,可靠分析。
联系我们
赛默飞全国服务热线:
800-810-5118
400-650-5118(支持手机)
邮箱: Sales.China@thermofisher.com