阴离子分析
在美国,已通过《安全饮用水法案》(SDWA) 和《清洁水法案》(CWA) 立法保护水质。 了解一级和二级饮用水标准在美国如何应用于特定无机阴离子。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们需要对空气、饮用水、废水、土壤和污泥(有机固体)以及堆肥中的污染物进行控制以保护环境和公共健康。这些污染物包括无机阴离子和阳离子、重金属、农药和除草剂、持久性有机污染物、激素、制药产品和个人护理产品。许多这些污染物已知是有害的,并受到联邦和州法律法规的严格管控。
此外,对于许多其他污染物,其对健康的影响尚未了解清楚, 或者在环境中的含量和出现频率不明确,或者用于定量和表征的有效分析方法尚不可用。这些污染物被称为新兴污染物,目前仍在对其毒性和范围进行评估。
在本页,您可以找到:
在美国,已通过《安全饮用水法案》(SDWA) 和《清洁水法案》(CWA) 立法保护水质。 了解一级和二级饮用水标准在美国如何应用于特定无机阴离子。
金属污染是我们环境污染的主要问题之一。这些金属,尤其是有毒重金属,已进入我们的食物链并影响着我们的健康。 了解如何监测和分析这些金属对于保护公众健康来说至关重要。
三价铬 Cr(III) 是人体必需的元素,而六价铬 Cr(VI) 则有剧毒。Cr(VI) 可以从冷却塔进入饮用水,也可以在饮用水中由 Mn(III/IV) 氧化 Cr (III) 而来。
饮用水相关市政当局通常会对供水进行消毒,以避免公众受到有潜在危险的微生物伤害。这类消毒处理会产生副作用,即将公众暴露在潜在的有害化学物质中。
公用自来水系统中的无机阳离子也需要经常监测。此外,还需对污水处理厂的铵阳离子进行监测,确保符合国家污染物排放消减系统 (NPDES) 许可。了解如何使用不同技术分析各种环境应用中的阳离子。
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, videos, webinars and white papers for air quality, contaminant and water quality analysis.