The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
5800-GM 型挥发性有机物 (VOC) 在线气质监测系统包括冷冻除水系统、预富集系统、气相色谱质谱联用分析仪和气体发生系统。该方案可以用于在线环境监测(兼容离线采样分析),也可以用于车载,进行环境应急监测。可选择双路富集无盲点设计,以支持不间断连续采样功能,不损失任何时刻的空气样品。
The requested URL /msheaderfooter/tf/footer/anonymous/zh/cn/.tagManagerFooterOff.shtml was not found on this server.