臭氧(O3)及前体物VOCs监测
近年来我国空气质量持续改善,但是臭氧污染问题日益凸显,已经成为影响空气质量的重要污染物。作为O3的主要前体物质,挥发性有机物(VOCs)的减排与控制成为了当前阶段我国大气污染治理的重点领域之一,VOCs的治理工作已经进入到精细化、深化治理的关键阶段。
为了对臭氧污染形成有效防控,对臭氧及前体物(VOCs)进行精准的监测,赛默飞一如既往地走在了行业前列,依托一系列完备的臭氧(O3)分析类仪器及科研人员的丰富经验,致力于有效帮助客户解决监测难题,实现监测过程的高效与便捷、助力我们的客户遏制臭氧污染,提升空气质量。
臭氧(O3)及前体物VOCs监测热门仪器
5900 系列环境VOCs在线分析仪
Thermo Scientific™ 5900系列环境VOCs在线分析仪是针对环境空气VOCs的应用,进行24小时/7天连续定性和定量分析,检测限可达ppt级。产品采用低温富集样品预浓缩,及GC-FID/FPD技术。
5800-GM 型挥发性有机物VOCs气质联用在线监测系统
在线VOCs富集系统和ISQ气质联用仪(GCMS)通过创新系统设计、灵活软硬件配置、优化分析方法可实现对空气中VOCs组分的24小时/7天连续定性定量分析。该方案可以用于在线环境监测以及离线环境监测等多种场合,也可以用于车载,实现环境应急监测。
49i-PS型臭氧一级标准(臭氧校准仪)
Thermo Scientific™ 49i-PS 型臭氧一级标准(臭氧校准仪)可产生浓度高达 5000 ppb 的臭氧。产生的臭氧属于紫外光度一级标准品,适用于臭氧分析仪和传递标准的校准。49i-PS 型使用双光池光度法,其概念被 NIST 采纳作为国家臭氧标准关键技术。
臭氧(O3)防控专题资料区
5900 系列环境VOCs在线分析仪
待分析样气通过采样系统及除尘等预处理后进入5900 系列环境VOCs在线分析仪,分析仪内置工作软件控制采样泵和质量流量控制器(MFC),通过定量环/预浓缩管进行精确样品采集,然后由预置程序控制切换阀,由载气携带样品进入色谱柱进行分离,分离后的组分依次进入高灵敏度检测器检测,内置工作软件自动完成数据采集、分析、处理、存储和传输。
5800-GM 型挥发性有机物VOCs气质联用在线监测系统
5800-GM 型挥发性有机物 (VOC) 在线气质监测系统包括冷冻除水系统、预富集系统、气相色谱质谱联用分析仪和气体发生系统。该方案可以用于在线环境监测(兼容离线采样分析),也可以用于车载,进行环境应急监测。可选择双路富集无盲点设计,以支持不间断连续采样功能,不损失任何时刻的空气样品。