出色的光学气体成像仪,带给您理想体验
快速有效的气体泄漏检测对保障员工、环境和财产安全来说至关重要。EyeCGas® 2.0光学气体成像仪确保快速找到甲烷和挥发性有机化合物(VOCs)的泄漏点,从而进行快速有效的修复,保证安全的同时,节约大量的时间和成本。
可检测近400种气体,至少包括:甲烷,乙酸,苯,丁二烯,丁烯,丁烷,二甲基苯,乙烷,乙烯,乙苯,环氧乙烷,己烷,庚烷,异丁烯,异丙醇,异戊二烯,甲醇,甲基乙基酮,辛烷,戊烯,丙烷,丙醛,丙醇,环氧丙烷,苯乙烯,甲苯,二甲苯等挥发性有机物。
专为客户需要和行业需要设计
高灵敏度
提高了泄漏检测的灵敏度,拥有EPA OOOOa的第三方认证
EyeCGas仪器反向兼容性
易于从旧版本EyeCGas® 成像仪升级到EyeCGas® 2.0,可维护性更强。
视频录制和存储
一体式64Gb固态存储器,快照按钮,高清彩色相机,操作性更强。
无线
内置WiFi支持实时视频流和视频下载,连通性更强。
适用LDAR
创新型内置LDAR性能,可操作性更强。
- 检测路径中,集成了先进的LDAR软件
- 实时组件标签同步
- 内置地理标记
- 集成PID/FID Method 21 分析仪数据的专利保护技术,实现智能LDAR
安全认证
可用于危险区域,安全性更强
- ATEX Zone 2
- ANSI and CSA Class I and Class II Div 2
热成像
测温和调色板,功能更强。
OPGAL EyeCGas的应用
某化工生产企业储罐区
使用OPGAL EyeCGas光学气体成像仪可以看到该VOCs 储罐管道阀门处存在少量泄漏情况。
监测加油站的气体泄漏
以色列OPGAL EyeCgas 光学气体成像仪已经被城市监管部门用于监测位于海法的100 多家加油站,并将被用于在未来几年海法湾地区化工厂的排放监测。一旦成像仪打开,它清楚地显示在某些情况下,大量的气体仍然排放到环境中。下图是在安装了蒸汽回收泵的多个加油站观察到的,这表明在燃料输送的多个方面都出现了故障,通过使用EyeCGas可以更容易地定位在加油过程中的故障点。
某石化企业生产装置管道泄漏
通过OPGAL EyeCGas光学气体成像仪,可以清晰看到石化企业生产工艺高温管道中的易燃易爆挥发性物料大量逸散到周边环境中。
某化工企业天然气管道泄漏
借助OPGAL EyeCGas光学气体成像仪,可以清楚发现易燃易爆的天然气从管道连接处大量逸散到环境中。
某化工生产企业储罐区
使用OPGAL EyeCGas光学气体成像仪可以看到该VOCs 储罐管道阀门处存在少量泄漏情况。
监测加油站的气体泄漏
以色列OPGAL EyeCgas 光学气体成像仪已经被城市监管部门用于监测位于海法的100 多家加油站,并将被用于在未来几年海法湾地区化工厂的排放监测。一旦成像仪打开,它清楚地显示在某些情况下,大量的气体仍然排放到环境中。下图是在安装了蒸汽回收泵的多个加油站观察到的,这表明在燃料输送的多个方面都出现了故障,通过使用EyeCGas可以更容易地定位在加油过程中的故障点。
某石化企业生产装置管道泄漏
通过OPGAL EyeCGas光学气体成像仪,可以清晰看到石化企业生产工艺高温管道中的易燃易爆挥发性物料大量逸散到周边环境中。
某化工企业天然气管道泄漏
借助OPGAL EyeCGas光学气体成像仪,可以清楚发现易燃易爆的天然气从管道连接处大量逸散到环境中。
OPGAL EyeCGas 光学气体成像仪——气体泄漏检测的出色实用技术
快速有效的气体泄漏检测对保障员工、环境和财产安全来说至关重要。OPGAL EyeCGas 光学气体相机确保快速找到甲烷和挥发性有机化合物(VOCs)的泄漏点,从而进行快速有效的修复,保证安全的同时,节约大量的时间和成本。