石化行业VOCs监测
作为国民经济的支柱性产业,石化行业在助力国家经济发展与满足人民生活所需的同时,也不可避免地面临着造成大气污染恶化的严峻考验。随着绿色发展相关政策的不断贯彻落实,石油石化企业高浓度挥发性有机气体VOCs的减排与控制需求也迫在眉睫。那我们强大的石化行业VOCs监测系统究竟是如何为石化企业提供更经济更高效的解决方案?解决此类企业生产过程中的后顾之忧的呢?一起来了解一下吧!
石化行业VOCs监测专题目录
作为众多VOCs监测工具中的神器,Sentinel PRO环境质谱仪是其享负盛名的在线分析仪器Prima PRO的孪生兄弟,同样拥有非常出众的性能和众多成功应用案例。作为传承于英国VG公司的高端质谱仪产品,它能够提供非常快速、准确和可靠的分析结果,就像一双具有穿透功能的千里眼和顺风耳,帮助我们的客户实时掌握空气中特征挥发性有机物的微小浓度变化。
相对于5900(GC-FID)或气质联用仪(GC-MS)通常只能分析单点位置中组分众多PAMS或117种空气中VOCs,Sentinel PRO依托分析速度快和测量下限(LDL)低的优势,充分发挥了Prima PRO的多点测量能力:能够在10分钟时间内同时实现对120点位VOCs的实时监测。
相较于普通便携式的VOCs分析仪需要专业人员携带、定期对特定点位VOCs的检测方法,Sentinel PRO如其名字的中文翻译“哨兵”一样,能够24×7、全天候不停歇地对于石化厂、化工厂各类使用、存储挥发性有机物的装置和场合进行监测,能够有效对于各类爆炸性和对于人体职业健康有影响的特征组分早期微量泄露进行识别、预警和溯源。
所以,结合了上述快、准、不间断测量的长处,以及结构简单、可靠,维护量小的天然优点, Sentinel PRO被台塑(FPC)、中国石油、沙美(Saudi Aramco)、杜邦、道化学(Dow Chemical)等众多客户应用于不同的装置上,或是被国内化工园区管理者用于园区内众多不同类型化工厂VOCs泄露和溯源的监测,成为了VOCs厂界监测和LDAR工程的好伙伴。
Sentinel PRO丰富我们监测手段,他们一起编织了我们的VOCs监测方案,确保我们能够在重点点位实现多种VOCs的组分检测,也能够在一定范围内实现关键点位的快速监测覆盖和早期预警、后期溯源,同时结合赛默飞TVA2020C为开展LADR工程提供更充分的支持。
石油炼制行业的VOC废气排放主要管控环节包括:重整催化再生烟气排放、催化剂再生烟气排放、废水处理有机废气收集处理装置排放、有机废气回收处理装置排放、油品转运、油品储运、裂解炉废气排放等。
大部分石化企业生产工艺稳定,有机废气治理主要采用RTO或者RO工艺进行治理,治理效果较好,排放浓度一般在20-100mg/m3,操作温度一般在50-120℃之间。石化行业有明确的防爆要求,需要使用的VOC CEMS系统符合一定的现场防爆要求和相应的防爆证书。根据国家和地方文件的要求,大部分客户需求监测内容为NMHC,部分企业会根据实际情况增加部分特征污染物的监测需求。
赛默飞VOC CEMS系统优势
赛默飞提供的新6000 VOC CEMS监测系统,具有CCEP和防爆认证,完全满足并优于HJ1013的性能指标要求,可以给客户提供完备的监测需求系统。
- 独特技术消减氧气干扰,大幅领先国标要求,满足未来升级需求;
- 增加电子压力控制(EPC)模块和大气平衡阀,气路更优化,测量更加稳定准确;
- 全程加热无冷点,避免冷凝和腐蚀,提高仪器耐用性,减少维护成本;
- 直接火焰温度侦测技术,大幅缩短熄火响应时间,防止氢气泄漏,提升产品安全性;
6000 VOC CEMS系统包括了NMHC分析仪、特征污染物分析仪、高温采样头、高温伴热不锈钢管线、高温样品预处理装置、高温直测湿度在线监测仪、氧化锆氧含量在线监测仪(根据需要)、温压流一体监测仪、DAS系统(包含国标日报、月报等标准报表)、PLC控制系统、分路供电控制、辅助供气和控制等设备。
参考图谱 注:1甲烷 2苯 3甲苯 4乙苯 5间对二甲苯 6异丙苯 7邻二甲苯 8苯乙烯
TVA2020C有毒挥发气体分析仪
TVA2020C是一款使用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术的本安便携式现场分析仪,可检测几乎所有有机和无机气体化合物,与单检测器技术相比,这种双配置以更快的速度读取有机和无机化合物,提供比同等尺寸设备更全面的气体覆盖。
5800-GO系列便携式非甲烷总烃分析仪
5800-GO系列便携式非甲烷总烃分析仪采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,可以对样品中的甲烷/非甲烷总烃、苯系物等组分进行现场的定性和定量分析,检测限可达ppb级。该仪器完全符合有关VOC的国家标准和方法(HJ1012-2018等),可满足客户在各种场合对环境空气或污染源废气的现场测量
5900系列环境VOCs在线分析仪
5900共拥有4大系列(A、B、C、D)和超过10种以上的标准配置,满足客户不同应用场合需求:从NMHC,到苯系物,到特征因子,到PAMS,到TO-14/TO-15。
5800-GM挥发性有机物在线气质联用监测系统
5800-GM挥发性有机物在线气质联用监测系统包括在线VOCs富集系统、ISQ气质联用仪和气体发生系统,通过创新系统设计、灵活软硬件配置、优化分析方法可实现对空气中VOCs组分的24小时/7天连续定性定量分析。
作为众多VOCs监测工具中的神器,Sentinel PRO环境质谱仪是其享负盛名的在线分析仪器Prima PRO的孪生兄弟,同样拥有非常出众的性能和众多成功应用案例。作为传承于英国VG公司的高端质谱仪产品,它能够提供非常快速、准确和可靠的分析结果,就像一双具有穿透功能的千里眼和顺风耳,帮助我们的客户实时掌握空气中特征挥发性有机物的微小浓度变化。
相对于5900(GC-FID)或气质联用仪(GC-MS)通常只能分析单点位置中组分众多PAMS或117种空气中VOCs,Sentinel PRO依托分析速度快和测量下限(LDL)低的优势,充分发挥了Prima PRO的多点测量能力:能够在10分钟时间内同时实现对120点位VOCs的实时监测。
相较于普通便携式的VOCs分析仪需要专业人员携带、定期对特定点位VOCs的检测方法,Sentinel PRO如其名字的中文翻译“哨兵”一样,能够24×7、全天候不停歇地对于石化厂、化工厂各类使用、存储挥发性有机物的装置和场合进行监测,能够有效对于各类爆炸性和对于人体职业健康有影响的特征组分早期微量泄露进行识别、预警和溯源。
所以,结合了上述快、准、不间断测量的长处,以及结构简单、可靠,维护量小的天然优点, Sentinel PRO被台塑(FPC)、中国石油、沙美(Saudi Aramco)、杜邦、道化学(Dow Chemical)等众多客户应用于不同的装置上,或是被国内化工园区管理者用于园区内众多不同类型化工厂VOCs泄露和溯源的监测,成为了VOCs厂界监测和LDAR工程的好伙伴。
Sentinel PRO丰富我们监测手段,他们一起编织了我们的VOCs监测方案,确保我们能够在重点点位实现多种VOCs的组分检测,也能够在一定范围内实现关键点位的快速监测覆盖和早期预警、后期溯源,同时结合赛默飞TVA2020C为开展LADR工程提供更充分的支持。
石油炼制行业的VOC废气排放主要管控环节包括:重整催化再生烟气排放、催化剂再生烟气排放、废水处理有机废气收集处理装置排放、有机废气回收处理装置排放、油品转运、油品储运、裂解炉废气排放等。
大部分石化企业生产工艺稳定,有机废气治理主要采用RTO或者RO工艺进行治理,治理效果较好,排放浓度一般在20-100mg/m3,操作温度一般在50-120℃之间。石化行业有明确的防爆要求,需要使用的VOC CEMS系统符合一定的现场防爆要求和相应的防爆证书。根据国家和地方文件的要求,大部分客户需求监测内容为NMHC,部分企业会根据实际情况增加部分特征污染物的监测需求。
赛默飞VOC CEMS系统优势
赛默飞提供的新6000 VOC CEMS监测系统,具有CCEP和防爆认证,完全满足并优于HJ1013的性能指标要求,可以给客户提供完备的监测需求系统。
- 独特技术消减氧气干扰,大幅领先国标要求,满足未来升级需求;
- 增加电子压力控制(EPC)模块和大气平衡阀,气路更优化,测量更加稳定准确;
- 全程加热无冷点,避免冷凝和腐蚀,提高仪器耐用性,减少维护成本;
- 直接火焰温度侦测技术,大幅缩短熄火响应时间,防止氢气泄漏,提升产品安全性;
6000 VOC CEMS系统包括了NMHC分析仪、特征污染物分析仪、高温采样头、高温伴热不锈钢管线、高温样品预处理装置、高温直测湿度在线监测仪、氧化锆氧含量在线监测仪(根据需要)、温压流一体监测仪、DAS系统(包含国标日报、月报等标准报表)、PLC控制系统、分路供电控制、辅助供气和控制等设备。
参考图谱 注:1甲烷 2苯 3甲苯 4乙苯 5间对二甲苯 6异丙苯 7邻二甲苯 8苯乙烯
TVA2020C有毒挥发气体分析仪
TVA2020C是一款使用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术的本安便携式现场分析仪,可检测几乎所有有机和无机气体化合物,与单检测器技术相比,这种双配置以更快的速度读取有机和无机化合物,提供比同等尺寸设备更全面的气体覆盖。
5800-GO系列便携式非甲烷总烃分析仪
5800-GO系列便携式非甲烷总烃分析仪采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,可以对样品中的甲烷/非甲烷总烃、苯系物等组分进行现场的定性和定量分析,检测限可达ppb级。该仪器完全符合有关VOC的国家标准和方法(HJ1012-2018等),可满足客户在各种场合对环境空气或污染源废气的现场测量
5900系列环境VOCs在线分析仪
5900共拥有4大系列(A、B、C、D)和超过10种以上的标准配置,满足客户不同应用场合需求:从NMHC,到苯系物,到特征因子,到PAMS,到TO-14/TO-15。
5800-GM挥发性有机物在线气质联用监测系统
5800-GM挥发性有机物在线气质联用监测系统包括在线VOCs富集系统、ISQ气质联用仪和气体发生系统,通过创新系统设计、灵活软硬件配置、优化分析方法可实现对空气中VOCs组分的24小时/7天连续定性定量分析。
石化行业VOCs解决方案
6000 型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
- 赛默飞独特技术,避免扣除法的缺点,在出峰阶段即避免氧峰的出现(氧气干扰小于1%F.S.,优于国标要求的2%的限制)
- 全程加热无冷点和EPC气路改进设计,产品性能更优越
- 直接温度侦测技术和远程操作功能,提升现场维护性和安全性
- 连续监测系统组成
Sentinel Pro环境质谱仪VOCs监测应用
Sentinel PRO环境质谱仪能够在15分钟以内监测100个以上的取样点,并在0.01至1ppm精度范围内检测特定物质。凭借其速度和精度,它可监测所有关键区域的短时泄漏,并提供准确的8小时、时间加权平均接触数据。
OPGAL EyeCGas 光学气体相机——气体泄漏检测的较佳实用技术
快速有效的气体泄漏检测对保障员工、环境和财产安全来说至关重要。OPGAL EyeCGas 光学气体相机确保快速找到甲烷和挥发性有机化合物(VOC)的泄漏点,从而进行快速有效的修复,保证安全的同时,节约了大量的时间和成本。
TVA2020C有毒挥发气体分析仪
轻便、本安、便携式FID/PID检测器。TVA2020C 有毒挥发气体分析仪可检测几乎所有有机和无机气体化合物。TVA2020 分析仪可配置用于多种应用,包括美国 EPA方法 21监测、现场修复、垃圾填埋监测和综合区域调查。
5800-GM型挥发性有机物(VOCs)气质联用在线监测系统
5800-GM型挥发性有机物(VOCs)在线气质监测系统包括冷冻除水系统、预富集系统、气相色谱质谱联用分析仪和气体发生系统。可实现对空气中臭氧前驱体、TO-15、含氧VOCs等VOCs组分进行24小时/7天连续定性定量分析。
5800-GO系列便携式非甲烷总烃分析仪
5800-GO系列便携式非甲烷总烃分析仪采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,可以对样品中的甲烷/非甲烷总烃、苯系物等组分进行现场的定性和定量分析,检测限可达ppb级。该仪器完全符合国家关于VOCs分析的相关标准和方法(HJ1012-2018等),可满足客户在多种场合对环境空气或污染源排放气体进行现场检测。
5900系列挥发性有机物(VOCs)在线分析仪
5900系列环境VOCs在线分析仪是针对环境空气VOCs的应用,进行24小时/7天连续定性和定量分析,检测限可达ppt级。产品采用低温富集样品预浓缩,及GC-FID/FPD技术。