鉴定。确定。助力。
在工作场所环境中进行环境空气质量监测时,了解情况可以发挥重要作用。快速检测气体并鉴定个人暴露适用的不安全微粒水平的能力,对工作人员的健康至关重要。无此类设备时,可吸入的颗粒会沉积在肺部深处,将导致严重的呼吸问题。
Thermo Scientific 便携式气体分析仪可监测工作场所的环境空气,有助于检测有毒挥发气体和其他气体。我们的轻便便携式仪器可在严苛的环境(包括现场污染整治、扬尘和煤矿开采)中快速测量各种单一气体或多种气体。我们提供的独特产品专为现场多功能性、灵活性和电池供电便携性而设计,可提供快速响应、鉴定和分析所需的关键信息。
应用:
- 遵循美国EPA方法21检测(LDAR)
- 紧急响应
- 垃圾填埋监测
- 综合区域调查
- 修复项目
- 室内空气质量监测
• 符合方法21 (LDAR)
• 应急响应
• 环境清理现场
• 监测工业和材料处理设施
• 修复项目
• 室内空气质量监测
• 麻醉废气监测
精选便携式环境气体监测器:
快速检测有机和无机化合物的无组织排放,符合美国 EPA 方法21和 LDAR。这款轻便且本质安全的便携式检测器具有广泛的测量范围,配备蓝牙通信功能,可满足各种现场监测应用的要求。TVA2020 分析仪可配置 FID 和 PID 技术,以实现同步检测和增强的分析功能。
Thermo Scientific MIC-6 多仪器校准仪是行业领先的 TVA2020 的完美配套设备,在优化 LDAR 合规监测时既能提高准确度又能节省时间。
高灵敏度的EyeCGas手持式光学气体成像仪让用户可以通过肉眼检测到无组织排放气体的泄漏,即使远距离,用户也可以很容易发现泄漏发生的准确位置,与现在市场上的手持式光学成像仪相比,能探测到更小的泄漏,助力VOCs治理工作。
pDR-1500是一款高度集成的便携式、主动型颗粒物监测仪,具有准确度高、体积小、重量轻、易于操作和户外操作时间长的特点。此便携式粉尘检测仪可应用于现场治理、粒径判别、质量验证、暴露建模和哮喘病人保护等。
该便携式粉尘检测仪采用高灵敏的光散射光度计(浊度仪)技术,通过感应室的颗粒物的散射光强度和其浓度成线性关系。这种能理想地反映颗粒物特性的光学仪器能提供连续的总悬浮颗粒物和切割点为PM10到PM1的颗粒物浓度。
PDM3700 便携式粉尘检测仪是针对个人可吸入粉尘进行实时监测,以美国煤矿行业为基础而设计的。为及时高质量地反映人员接触粉尘情况而设计的PDM3700,通过确认矿工接触粉尘量是否超过规范的限度来保护矿工的身体健康。在防止长期健康影响方面,PDM3700是煤矿工人和煤矿管理进行个人环境安全监测的工具,PDM3700是开展个人防护及管理的第一道防线。