一系列土壤分析技术
快速链接
土壤分析专题目录
通过我们的有机分析仪,获得可靠而高通量的氮和碳分析,帮助测定土壤中的有机物质,用于评估施肥情况。
按照 EPA SW846 方法6010或其他方法,使用 ICP-OES 来分析金属元素。土壤中的某些金属元素对植物生长是必须的,而有些则会威胁人类健康。
根据 U.S. EPA 方法6200,可于现场使用此款便携式仪器进行金属营养物质和污染物的检测。XRF 可以为 ICP-OES 检测提供可靠的参考值。
我们的分立式分析仪可自动进行光度和电化学分析,提供快速、可重现的结果,使实验室能够同时测量多种分析物,同时减少总分析和操作时间。
与样品制备工具相结合,GC 和 GC-MS 是用于分析有机污染物和其他重要土壤污染物的主要工具。
此款功能强大的样品制备系统能够在高压和高温下有效萃取土壤污染物,提供高回收率和样品可重现性。
适用于土壤常规分析的技术
有机元素分析仪 | 分立式分析仪 | IC | 加速溶剂萃取 | GC 与 GC-MS | X 射线荧光 | ICP-OES 与 ICP-MS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营养物分析 | ![]() | ![]() | — | — | — | ![]() | ![]() |
金属污染物 | — | — | — | — | — | ![]() | ![]() |
无机阴离子 | — | — | ![]() | — | — | — | — |
有机污染物 | — | — | — | ![]() | ![]() | — | — |