LDAR(Leak Detection and Repair)泄漏检测与修复,是在石化、化工企业中对生产全过程原料进行控制的系统工程。该技术采用便携式有机气体分析监测设备,检测化工企业各类反应釜、原料输送管道、泵、压缩机、阀门、法兰、开口管线、泄压设备等易产生挥发性有机物泄漏处,并按规定时间修复超过一定浓度的泄漏检测处,从而达到控制原料泄漏对环境造成污染,是国际上较先进的泄漏检测技术。
赛默飞世尔科技提供专业的人才﹑先进的设备﹑人性化的软件服务, 以高水平的管理协助各城市完善LDAR技术相关环境管理标准体系,实现厂级﹑园区(区县)级﹑市级多级在线管理,帮助石化化工行业做一套系统性的LDAR管理工作。
LDAR流程图
回顶部赛默飞提供基于第三方LDAR定制服务,帮助在工业生产区域的监测及无组织泄漏排放的报告。努力保证为用户提供服务,遵循不断变化的规定及环保规范。
2014年,赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)正式成立以工程师为主力军的LDAR服务团队,为炼油和石化等行业提供专业的泄漏检测、维护与修复方案。赛默飞最早在中国地区展开针对无组织排放的泄漏检测与修复(LDAR)服务,采用了图像建档法、红外排放气体成像与监测数据合成记录方法,实现了从软件到硬件的完美组合。
赛默飞中国拥有多名LDAR资深工程师,他们有10年以上LDAR服务相关经验,负责指导赛默飞中国LDAR团队,他们拥有乙级劳工安全与卫生执照和实验室TAF认证,经验丰富,获得业内人士的广泛好评。
赛默飞世尔科技采用业内独特的图像建档方法,可直观、快速、方便的对现场潜在的VOCs泄漏点进行现实拍照和虚拟标注,能让检测和修复人员快速的检测和定位修复。团队成员全部具备丰富的环境检测经验,从现场勘查、图像建档、现场检测到数据采集的各个环节,都展现了赛默飞完善的流程管理体系和严谨的现场管理方法,以此来保障专业高效的LDAR服务。
LDAR服务方案介绍视频
回顶部LDAR优势
回顶部不受制于传统LDAR建档耗时影响,迅速发现重大泄漏点位
不只局限于LDAR受控组件,可查找园区内每一个可能发生泄漏/排放的源
精准定位泄漏发生点,提升检测效率及精度,方便后续维修
同时满足泄漏点位的定性、定量检测
Thermo Scientific LDAR管理系统软件
回顶部Thermo Scientific LDAR管理系统软件示意图
LDAR操作流程中有关报告数据的处理,一般大型石化业或化工厂元件数量非常庞大,利用软件数据处理平台,可以减少人时,降低人为上计算的错误,同时赛默飞世尔科技开发的LDAR软件具有:
- 设备或管线组件台账管理
- 检测设备管理
- 巡检计划管理
- 维护任务管理
- 泄漏数据管理
- 排放量及泄漏量计算
- 统计和评估报告生成
LDAR产品介绍
回顶部TVA2020 有毒挥发气体分析仪
TVA2020C分析仪是一款同时应用火焰离子化(FID)和光离子化(PID)双检测器技术、本质安全的便携式现场分析仪。TVA2020C分析仪具备同时检测有机和无机化合物的能力,可应用于包括遵循美国EPA方法21监测的现场修复检测、垃圾填埋环境监测及常规区域环境调查。
OPGAL EyeCGas 光学气体相机
气体泄漏检测设备是保证您的员工、工艺装置及环境安全的有效工具。通过红外气体摄像机可以快速找到挥发性有机物(VOCs)的泄漏点,让您对工厂内的无组织排放的气体泄漏不再束手无策。
原理:通过泄漏气体与背景温差和气体发出的特定红外光谱来探测VOC气体的泄漏
5800-GO系列便携式VOCs分析仪
5800-GO系列便携式VOCs分析仪采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,可以对样品中的甲烷/非甲烷总烃、苯系物等组分进行现场的定性和定量分析,检测限可达ppb级。该仪器完全符合国家关于VOCs分析的相关标准和方法(HJ1012-2018等),可满足客户在多种场合对环境空气或污染源排放气体进行现场检测。
Sentinel PRO 环境质谱仪
快速、精确和可靠的 Sentinel PRO 环境质谱仪可以在 15 分钟内监测 100 或更多个采样点。该质谱仪可以在 1ppm - 100ppm 范围内对多种挥发性有机化合物 (VOC) 进行样本特定的检测。耐用的容错设计可以确保质谱仪的可用性达到 99.7% 以上,简化的维护程序使其具有成本效益。单台 Sentinel PRO 分析仪可以替代整套灵敏度更低的分离式分析仪,提升了检测能力,并显著降低了维护和运行成本。