先进的监测和分析技术可在多种气体和浓度下提供可靠的结果
取决于监测气体类型和所需的输出数据,现有的各种技术已可有效分析环境空气并检测其组分。我们提供多种基于以上技术的产品,让您能够更可靠地监测空气质量。
化学发光
某些气体在结合时会产生高能化学反应,从而辐射光能(光子),称为化学发光。具体来说,电子激发分子在衰变到更低能量状态时,就会发光。这些光辐射可通过光电倍增管检测,而测量辐射光的强度和特性就可准确地测定各种气体的存在与否及其浓度。我们的分析仪利用了这一原理,采用先进的光学技术提供高灵敏度和可靠的读数。请查看以下实例:
Thermo Scientific 17i 型氨分析仪
Thermo Scientific 17i 型氨分析仪的基本原理是利用一氧化氮 (NO) 和臭氧 (O3) 产生的发光反应。仪器有三种工作模式:NO 、NOx 和 Nₜ。模式 1。在 NO 模式下工作时,样品在反应室内与臭氧混合。此反应会产生特征性荧光,其强度与 NO 浓度成正比。
Thermo Scientific 42i 型 (NO-NO₂-NOₓ) 分析仪
Thermo Scientific 42i 型 NO-NO2-NOx 分析仪利用化学发光技术测量污染源排放物中的氮氧化物 (NO-NO2-NOx) 浓度。
Thermo Scientific 42iQ 型 NO-NO₂-NOₓ 分析仪
Thermo Scientific 42iQ 型 NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中亚 ppb 级至 100ppm 的氮氧化物浓度。这一分析仪采用单反应室、单光电倍增管设计,可在 NO 和 NOx 模式之间循环切换。
Thermo Scientific 42i-HL 型高浓度 NO-NO₂-NOₓ 分析仪
Thermo Scientific 42i 型 NO-NO2-NOx 分析仪利用化学发光技术测量污染源排放物中的氮氧化物 (NO-NO2-NOx) 浓度。
Thermo Scientific 42iQ 高浓度 NO-NO₂-NOₓ 分析仪
全年无休地获取分析仪的信息。精心设计的 iQ 系列气体分析仪可随时间推移更为智能,凭借高度精准且强大的解决方案,可尽可能减少故障排除时间。42iQ 高浓度 NO-NO2-NOx 分析仪利用化学发光技术测量空气中从 10 ppm 至 5,000 ppm 的氮氧化物含量。
Thermo Scientific 42iQ 型低污染源 NO-NO₂-NOₓ 分析仪
全年无休地获取分析仪的信息。精心设计的 iQ 系列气体分析仪可随时间推移更为智能,凭借高度精准且强大的解决方案,可尽可能减少故障排除时间。Thermo Scientific 42iQ 低污染源 NO-NO2-NOx 分析仪可在相同的性能水平下利用化学发光技术测量空气中低至中浓度的氮氧化物。
Thermo Scientific 42i-Y 型 NOᵧ 分析仪
Thermo Scientific 42i-Y 型 NOY 分析仪采用化学发光法测量空气中的氮氧化合物含量,其分析能力从亚 ppb 级到 1,000 ppb 级。42i-Y 型采用单反应室、单光电倍增管设计,可测量除 NH3 和 N2O 外的大多数氮氧化物 NOY。42i-Y 型符合测量 NOy 时的所有 USEPA NCore Network 要求。
Thermo Scientific 42i-TL 型痕量 NOₓ 分析仪
Thermo Scientific 42i-TL 型痕量 NOx 分析仪采用化学发光法测量空气中的氮氧化合物含量,其分析能力从亚 ppb 级到 1,000 ppb 级。42i-TL 型采用单反应室、单光电倍增管设计,可在 NO、NOx 和“零”模式之间循环切换。新增的“零”模式拥有出色的长期稳定性和极低的低检测限。42i-TL 有着用于 NO、NO2 和 NOx 的独立输出,且每个输出都可单独校准。
Thermo Scientific 42iQTL 痕量 NO-NO₂-NOₓ 分析仪
Thermo Scientific 42iQ 型痕量 NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中亚 ppb 级至 1,000 ppb 的氮氧化物浓度。42iQTL 型采用单反应室、单光电倍增管设计,可在 NO、NOx 和“零”模式之间循环切换。
气相色谱 (GC)
气相色谱 (GC) 是一种成熟的分析工具,最初于 20 世纪 50 年代开发,现已广泛用于分离和分析汽化时不分解的化合物。气相色谱适合测量挥发性化合物且气相柱稳定、寿命长,因此相当适用于特定气体的测量应用。在此了解使用气相色谱的仪器。
Thermo Scientific 55i 型直接式甲烷和非甲烷总烃分析仪
Thermo Scientific 55i 型直接式甲烷&非甲烷总烃分析仪可自动测量甲烷和非甲烷总烃。和其他仅测量甲烷和总烃的仪器不同,此反吹式气相色谱 (GC) 系统可直接测量非甲烷总烃的浓度。
气体滤波相关技术 (GFC)
气体滤波相关技术 (GFC) 是一种非分散红外光谱检测技术。与 NDIR 相似,GFC 的工作原理是一氧化碳 (CO) 可在4.6微米波长下吸收红外辐射。滤波技术可将检测到的波长范围与目标气体的波长范围分离。由于红外吸收方法是一种非线性测量技术,基础的分析仪信号必须要转换为线性输出。此分析仪采用精准的校准曲线,可在高达浓度 10,000 ppm 以下的范围内准确地将仪器输出结果线性化。
Thermo Scientific 48iQ 型一氧化碳分析仪
Thermo Scientific 48iQ 型一氧化碳 (CO) 分析仪采用气体滤波相关技术测量空气中的一氧化碳浓度。48iQ 型气体分析仪采用精准的校准曲线,可在高达浓度 10,000 ppm 以下的范围内准确地将仪器输出结果线性化。
Thermo Scientific 48iQTL 型痕量一氧化碳分析仪
Thermo Scientific 48iQ 型痕量一氧化碳 (CO) 分析仪采用气体滤波相关技术测量空气中的一氧化碳浓度。仪器采用压力补偿技术,并可在工作温度范围内维持恒定温度,从而保证了稳定性。其标准功能还包括智能零参比,可通过优化漂移性能和动态滤波而在不断变化的环境条件下保持数据的稳定性和完整性。用户可使用操作简单的触摸屏设定浓度报警值以及多种内部诊断功能。
Thermo Scientific 48i 型 CO 分析仪
Thermo Scientific 48i 型一氧化碳 (CO) 分析仪采用气体滤波相关技术测量空气中的一氧化碳浓度。已通过以下标准的认证:美国 EPA、英国环保署和欧盟环境署,且拥有以太网连接,可支持高效的远程访问。
Thermo Scientific 48i-TLE 型增强痕量 CO 分析仪
Thermo Scientific 48i-TLE 型分析仪采用单室、单光电倍增管设计,仅可测量 CO。仪器标配双量程和自动量程功能。仪器可在 CO 模式下连续运行,其响应时间小于 10 秒。
气体洗涤
气体洗涤技术将过滤、催化转化和氧化相结合,可利用环境空气生产没有污染物的空气 (零气)。零气随后可用于仪器校准,并作为多种环境空气分析仪的稀释空气供应源。气体洗涤技术可去除 NO、NO2、O3、SO2、CO 和总烃。我们的气体洗涤技术是将加压空气送入 Purafil 柱(氧化铝上高锰酸钾)中,从而将 NO 氧化为 NO2。空气之后流经活性炭柱,以去除 NO2、SO2、O3 和总烃。最后,空气进入到一个反应器中,在其催化表面上加热到 350°C 后,将 CO 转化为 CO2,并将残余的总烃(包括甲烷)转化为水和 CO2。这一流程即生产了无污染物的空气流。
Thermo Scientific 111iQ 型零气发生器
Thermo Scientific 111iQ 型零气发生器利用环境空气生产出无污染物的空气(零气),可用于零点校准,和为各种环境空气分析仪提供洁净的稀释空气。
非分散红外光谱 (NDIR) 技术
NDIR 技术相对简单,不仅提供精准的长期气体分析,同时也降低了仪器在整个生命周期中的运行成本。NDIR 分析仪的工作原理是气体可在特定红外波长范围内吸收辐射。在红外光穿过气体容器的同时,非分散红外光谱传感器会检测气体吸收的滤波后光波长。因此,即可得到气体浓度的测量值。Thermo Scientific 分析仪将这项技术与先进的光学滤波器相结合,实现了更加精准的测量。
Thermo Scientific 410iQ 型二氧化碳分析仪
Thermo Scientific 410iQ 型二氧化碳 (CO2) 分析仪采用先进的非分散红外光谱 (NDIR) 光学过滤器技术测量 CO2 浓度。410iQ 型标准分析仪采用内置的校准曲线,可在高达浓度 10,000 ppm 以下的范围内准确地将仪器输出结果线性化。
Thermo Scientific 410iQ 型高浓度二氧化碳分析仪
Thermo Scientific 410iQ 型高浓度二氧化碳 (CO2) 分析仪采用先进的非分散红外光谱 (NDIR) 光学过滤器技术测量 CO2 浓度。410iQ 型高浓度分析仪采用内置的校准曲线,可在高达体积浓度 25% 以下的范围内准确地将仪器输出结果线性化。
光学增强型傅里叶变换红外光谱 (OE-FTIR)
光学增强型傅里叶变换红外光谱 (OE-FTIR) 技术采用突破性的 StarBoost 技术,可实现商用 FTIR 气体分析,显著提高了用户感兴趣的窄光谱带中的灵敏度、线性度和动态范围。这一技术利用了专门的光学、电子和分析算法,超越了传统的 FTIR 气体分析能力。
这一增强技术已在环氧乙烷和甲醛测量等要求苛刻的应用中得到证实,支持用户在许多应用中实现个位数 ppb 级检测限。它可以作为 MAX-iR 气体分析仪的即用型附件提供,并且符合多种监管方法,包括美国环境保护署 (EPA) 的方法 320 和美国材料与试验协会 (ASTM) 的 D6348。  
Thermo Scientific MAX-iR FTIR 气体分析仪
经过重新设计,Thermo Scientific MAX-iR FTIR 气体分析仪可在大多数应用中实现个位数 ppb 级的检测限,即使在大范围干扰物浓度下也能提供准确的气体检测限,并实时产生结果。凭借 Thermo Scientific StarBoost 技术,这一分析仪的检测限现已达到中等万亿分之一级,战胜了速度更慢、成本更高的传统技术。
Thermo Scientific MAX-iAQ 连续环境空气监测系统
Thermo Scientific MAX-iAQ 连续环境空气监测系统是一种出厂即可使用的全自动环境空气监测解决方案,可实现多点低含量检测,即使是在高湿度环境中亦是。这一全自动的系统利用了 FTIR 光谱分析,可从多达20个样品位置中定量分析10至100多种化合物。
脉冲荧光技术
我们的脉冲荧光分析仪利用了 H2S 可转换为 SO2 的工作原理。SO2 分子吸收紫外 (UV) 光并在一个波长下激发后,会衰减到较低的能态,从而辐射出另一个波长的紫外光。紫外光源灯的脉冲可用于提高光强度,从而实现了更高的紫外光能输出和更低的 SO2 可检测浓度。
因为这一技术使用反射带通滤光片,使得光化学降解对其影响更小,且与透射滤光片相比,在波长分离中更有选择性,从而实现了更高的检测特异性和长期稳定性。
Thermo Scientific 450i 型硫化氢-二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 450i 型硫化氢和二氧化硫分析仪可测量环境空气中 H2S 和 SO2 的浓度。这一分析仪采用脉冲荧光技术,可在测量的同时提供读数,从而可连续提供可靠的数据。
Thermo Scientific 450iQ 型硫化氢-二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 450iQ 硫化氢和二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术。450iQ 型分析仪利用了 H2S 可转换为 SO2 的工作原理。SO2 分子吸收紫外 (UV) 光并在一个波长下激发后,会衰减到较低的能态,从而辐射出另一个波长的紫外光。与常用的透射滤光片相比,反射带通滤光片受光化学降解的影响更小,且在波长分离中更有选择性。因此,仪器拥有更高的检测特异性和长期稳定性。
Thermo Scientific 43i-HL 型高浓度 SO2 分析仪
这是较早期利用脉冲荧光技术测量 SO2 的气体分析仪,可在最高 10,000 ppm 以下的范围内测量污染源中 SO2 的高浓度。
Thermo Scientific 43iQ 型二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 43iQ 型二氧化硫 (SO2) 分析仪采用脉冲荧光技术测量空气中的二氧化硫浓度。紫外光源灯的脉冲可用于提高光强度,从而实现了更高的紫外光能输出和更低的 SO2 可检测浓度。
Thermo Scientific 43i-TLE 型增强痕量 SO₂ 分析仪
Thermo Scientific 43i-TLE 型增强痕量 SO2 分析仪是一种脉冲荧光气体分析仪,因痕量级环境应用中的出色准确性、灵敏性和可靠性而闻名,可测量环境空气中低至 50 ppt 的 SO2 浓度。
Thermo Scientific 43iQ 型痕量二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 43iQ 型痕量 SO2 分析仪采用脉冲荧光技术测量空气中低至 0.05 ppb 的二氧化硫浓度。
Thermo Scientific 43i-HL 型高浓度 SO₂ 分析仪
Thermo Scientific 43i-HL 型 SO2 分析仪是较早期利用脉冲荧光技术测量 SO2 的气体分析仪,可在 10,000 ppm 以下的范围内测量污染源中 SO2 的高浓度。
Thermo Scientific 43iQ 型高浓度二氧化硫分析仪
Thermo Scientific 43iQ 型高浓度 SO2 分析仪采用脉冲荧光技术,可在 1,000 ppm 的标准范围内以及 10,000 ppm 的扩展范围内测量空气中的二氧化硫浓度。
紫外光度法
紫外光度气体分析仪充分利用了某些气体在 200-400 nm 光谱范围内产生明显吸收谱带的特点。由于特定谱带中气体的高吸收特性,采用紫外光度法的分析仪能够可靠地检测极低浓度的目标气体。此外,这一方法也不受水蒸气和二氧化碳的干扰。这一技术因无需额外的光谱仪或滤波器元件而具有优势。
了解采用紫外光度法的分析仪:
Thermo Scientific 49i 型臭氧分析仪
Thermo Scientific 49i 型臭氧分析仪采用双光室紫外光度法测量环境空气中的臭氧含量。
Thermo Scientific 49iQ 型臭氧分析仪
Thermo Scientific 49iQ 型臭氧 (O3) 分析仪采用紫外光度法测量空气中从 ppb 级至 200ppm 的臭氧含量。Thermo Scientific 49iQ 型分析仪是一种双光室分光光度计,NIST 在制定国家臭氧标准时采用了此一概念。由于仪器可同时检测样品气流和参比气流,其响应时间可低至 20 秒。
Thermo Scientific 49i-PS 型臭氧校准仪
Thermo Scientific 49i-PS 型臭氧校准仪是适用于臭氧分析仪和传递标准校准的紫外光度法一级标准品,能产生浓度高达 1,000 ppb 的臭氧。49i-PS 型内含一个双光室内光度计,该设计已被 NIST 采纳为制定国家臭氧标准的主要技术。