Thermo Scientific iQ 系列气体分析仪是我们新的平台,提供预测诊断、主动通信和个人设备互连性。以下是有关 iQ 气体分析仪的一些常见问题和解答。
通信:
除了无线和以太网通信协议,还支持数字和模拟 I/O 通信。在 iQ 系列通信手册中可找到支持连接到仪器的所有方法。
目前通过无线以太网桥接器可以无线连接到 iQ 系列平台。无线以太网桥接器是商用现成的智能网络设备,可以为仅有一个有线以太网端口的赛默飞世尔科技仪器提供无线以太网功能。单个桥接器可用于为一台或多台仪器提供无线以太网,可在室内或室外安装在距离仪器最远300英尺的位置,提供最佳的无线覆盖。
预期操作仪器的网络中必须存在 VPN 服务器。本地 IT 需要确保 VPN 服务器已设置并可用,以促进多台仪器的连接。在 iQ 系列通信手册中可找到支持连接到仪器的所有方法。
仪器中可以储存总计11个电子邮件地址;1个主要联系人和10个抄送 (CC) 联系人。您无法区分发送给电子邮件联系人的内容。本仪器生成的所有电子邮件将被发送至主要联系人及所列的任何 CC 联系人。
iQ 系列分析仪可以使用动态和静态 IP 地址。可以在“设置”菜单内的“通信”菜单中设置选择所需的操作配置。
图形用户界面 (GUI):
没有屏幕锁定功能。为任何配置和设置更改提供密码保护。
标题和状态栏是固定的。无论用户在 GUI 中导航到什么位置,标题和状态栏都停留在各自位置上。标题和状态栏上的图标和按钮是固定的,但是“收藏夹”图标(由状态栏中的橙色星号表示)允许用户创建9个 GUI 快捷键
目前,该仪器只有一层密码保护。如果仪器被锁定,访问就处于“只读”级别。如果仪器未锁定,可以进行配置和设置更改。
操作:
每次重启时,iQ 系列分析仪都要运行开机协议。运行开机协议时出现任何问题,仪器都会发出报警,这些报警通知的通知和故障排除与正常运行时间内生成的任何报警通知完全相同。
iQ 仪器的双量程模式与同类 iSeries 分析仪完全相同。但是,与 iSeries 中存在的离散量程设置选择相反,iQ 用户可以输入该仪器可接受量程内的任意值。
移动应用:
移动应用使用仪器的 IP 地址连接到仪器。当您将仪器连接到网络时,仪器会被指定一个 IP 地址。将您的移动设备连接到相同网络,打开移动设备上的 iQ 监测应用,然后选择“添加”。您将收到 IP 地址的提示,通过导航到仪器触摸屏上的“通信”菜单,可找到该 IP 地址。选择“添加仪器”。
是的,一些客户选择将该应用和仪器连接到公司 VPN,为 iQ 应用提供与 VPN 上其他设备同样严格的安全级别。
是,远程监测是该应用的一项强大功能,即使您选择不连接到仪器,仍可以使用“联系我们”和“资源”选项卡。所有 iQ 系列仪器及其相应的 iSeries 仪器文档均可以在 iQ 移动应用的“资源”部分中找到。
否,iQ 移动应用在打开应用时自动刷新。所有通知将在打开 iQ 移动应用的任何时间可见,但是该应用当前不支持“推送”通知。
iQ 移动应用当前可用于 Apple iOS 和 Android 操作系统。登录 thermofisher.com/iqapp 立即下载
服务:
测量技术基本相同,测量工作台的很多机械零部件在 iSeries 和 iQ 之间通用。iQ DMC 模块包含与 iSeries 不同的电子/PCBA 控制。iSeries 和 iQ 之间在任何指定测量工作台上可互换/向后兼容的部件在手册中可按照部件号进行识别。
本仪器未创建任何报警历史记录表。与 iSeries 类似,您可以通过配置数据记录参数来捕获个别报警状态,以记录报警历史。
报警或维护通知任务未按仪器划分优先级,但是,这些事件生成电子邮件通知的方式不同。通电开机后,分析仪等待2个小时以清除任何报警,然后发送任何电子邮件通知。完成启动序列之后,报警需要连续激活5分钟,此时将生成电子邮件通知并发送。在仪器满足这些报警条件的任何时候,仪器将在状态栏上反映报警条件,但是在任何单个报警条件持续存在5分钟之前,不会生成电子邮件。由预测诊断或嵌入式预防性维护计划生成的维护通知的行为方式相同,只是在发送电子邮件通知之前,警报必须激活24小时。
仪器配置设置可以从分析仪下载到 USB 上。
有几种方法可以唯一地识别每种仪器。“仪器 ID”或 Modbus 设备 ID 是用户可编辑的数字字符串。仪器“主机名”是用户可编辑的字母数字字符串,可用于移动搜索功能。“主机名”可用于通过 TCP/IP 访问仪器,但数据下载文件名和报告将仅引用仪器序列号。
嵌入的预防性维护计划将在距离项目更换日期不足2个月时发出警告。此时,计划中相应行将变为黄色,并向状态栏发出“齿轮图标”通知。一旦距离项目更换日期不足1个月,该行将从黄色变为红色。“齿轮”图标将留在原位,除非执行某些操作将其清除。
序列化 DMC 对于您的分析仪及其配置是唯一的。要了解仪器中序列化了哪些 DMC,请通过主屏幕上的“设置”按钮,或者状态栏上的健康检查按钮,导航至“健康检查”菜单。从“健康检查”菜单,单击“状态和报警”。通过单击“序列号”按钮可找到分析仪的序列化 DMC。