环境是获取关键信息的持续来源。而有了新型 iQ 系列气体分析仪,您的仪器也将如此。
主动通信和预测诊断有助于排除预期之外的实地考察,使您可以根据您的日程来安排维护任务。iQ 系列仪器配有易于操作的触摸显示屏,其设计旨在随着时间的推移变得更加智能。
通过改善可维护性和即插即用组件,在问题发生之前就解决它们。 24/7全天候访问分析仪信息,通过高度精确而又困难的解决方案,通过可互换的创新DMC模块,最大限度地减少了故障排除时间。
通过 iQ360 和电子邮件提醒来保持设备的最佳运行状态。订购 iQ360 服务后,当您的设备警报被激活时,它将直接与我们的技术支持团队联系。我们的团队将制定修复计划,并通过电子邮件发送给您的工作人员。使用iQ 系列气体分析仪,您可以避免突发问题,轻松掌控您的日常工作。
现在可以借助 iQ 配套的移动设备 App,实现实时连续的远程监控。iQ App 支持 iQ 气体分析仪远程监控,可以更加便捷地和我们取得联系,并且可以随时了解设备的维护提醒和产品文档。
环境空气监测专用气体分析仪
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中从亚 ppb 级至 100ppm 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 42iQ 痕量 NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术,可测量空气中从亚 ppb 级至 1000ppb 的氮氧化物浓度。
Thermo Scientific 43iQ 二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术测量空气中的二氧化硫浓度。
Thermo Scientific 43iQ 痕量二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术测量空气中低至 0.05 ppb 的二氧化硫浓度。
Thermo Scientific 48iQ 一氧化碳分析仪采用气体滤波相关技术测量空气中的一氧化碳浓度。
Thermo Scientific 48iQ 痕量一氧化碳分析仪采用气体滤波相关技术测量空气中的一氧化碳浓度。
Thermo Scientific 49iQ 臭氧分析仪采用紫外光度法测量空气中从 ppb 级至 200ppm 的臭氧浓度。
Thermo Scientific 49iQ 臭氧一级标准采用紫外光度法,产生浓度高达 5000 ppb 的臭氧。
Thermo Scientific 450iQ 硫化氢和二氧化硫分析仪采用脉冲荧光技术。
Thermo Scientific 111iQ 零气发生器设计用于要求不含 NO、NO2、O3、SO2、CO 和碳氢化合物等污染物的应用,在 30 PSI 的压力下可实现高达 20 L/min 的流速。
Thermo Scientific 146iQ 多气体校准仪可提供高度精确的臭氧、一氧化碳、非甲烷碳氢化合物、二氧化硫、一氧化氮和二氧化氮或用户可能需要的其它气体校准。