OdaLog® 系列仪器包括主要为废水行业设计的便携式气体记录仪。此类记录仪主要在靠近硫化氢 (H2S) 排放源的位置使用,此类仪器可见于例如污水泵站、下水道检查井和下水道集水管线内部。
OdaLog G20 记录仪 | OdaLog G20 RTX 记录仪 | OdaLog L2 记录仪 |
![]() | ![]() | ![]() |
OdaLog® G20 是行业出色的 OdaLog 系列的新一代产品,带有数字智能传感器,可实现预测性维护和长达90天的现场部署。OdaLog G20 为 IP68 级,经过 ATEX/IECEx 认证,内置蓝牙、USB 和 Modbus,可通过手动或集成系统轻松访问数据。 | 最后,借助新型 OdaLog® G20-RTX,用户可以通过内置的 4G 蜂窝网络调制解调器,直接访问从危险区域地点采得的数据。G20-RTX 经过 ATEX/IECEx 认证,并且具备 OdaLog G20 的所有功能,是低维护、远程废水气体记录的理想解决方案。 | OdaLog® 经过专门设计,可承受废水处理行业中常见的苛刻环境。这些数据记录仪主要用于靠近硫化氢排放源的位置,具有快速便捷的蓝牙数据访问功能。 |
OdaTrak™ 4–20 mA 适配器 | OdaLog® 干坞 |
![]() | ![]() |
OdaTrak™ 4-20 mA 适配器最初设计为 OdaLog® 气体记录仪与工业控制系统之间的接口,用于连续实时优化化学计量气味控制系统并作为与遥测及其他系统间的连接。 | OdaLog® 干坞将 OdaLog L2 和 RTx 的恢复时间缩短了一半。这在较大程度减少了停机时间,从而允许气味控制工程师尽快将 OdaLogs 重新部署到下水道中。 |
使用 OdaLog 业内出色的 H2S 数据记录仪进行检测、记录和分析
硫化氢 (H2S)
硫化氢是一种无色、易燃、极危险的气体,有“臭鸡蛋”气味。硫化氢天然存在于原油和天然气中,也可以通过有机物和人畜粪便(例如污水)的分解而产生。其比空气重,可能在低洼和封闭、通风不良的区域,如地下室、检修井、下水管线以及地下的电话和电气管道沟槽中聚集。
嗅觉检测
H2S 在低浓度时能被闻到,但是如果人持续暴露在低浓度或较高浓度下,即使其仍然存在,也可能失去闻到该气体的能力。在高浓度下,人闻到该气体的能力会立即丧失。请勿依赖嗅觉来判断该气体是否持续存在或依靠嗅觉来发出危险浓度警告。
对健康的影响
对健康的影响因暴露时间和暴露浓度而异。对哮喘患者的健康影响程度更高。
- 低浓度:刺激眼、鼻、喉咙或呼吸系统;影响可能会延迟。
- 中等浓度:有更严重的眼睛和呼吸系统影响、头痛、头晕、恶心、咳嗽、呕吐和呼吸困难。
- 高浓度:休克、惊厥、无法呼吸、昏迷、死亡;影响可能极快发生(几次呼吸之内)。
OdaLog G20 记录仪 | OdaLog G20 RTX 记录仪 | OdaLog L2 记录仪 |
![]() | ![]() | ![]() |
OdaLog® G20 是行业出色的 OdaLog 系列的新一代产品,带有数字智能传感器,可实现预测性维护和长达90天的现场部署。OdaLog G20 为 IP68 级,经过 ATEX/IECEx 认证,内置蓝牙、USB 和 Modbus,可通过手动或集成系统轻松访问数据。 | 最后,借助新型 OdaLog® G20-RTX,用户可以通过内置的 4G 蜂窝网络调制解调器,直接访问从危险区域地点采得的数据。G20-RTX 经过 ATEX/IECEx 认证,并且具备 OdaLog G20 的所有功能,是低维护、远程废水气体记录的理想解决方案。 | OdaLog® 经过专门设计,可承受废水处理行业中常见的苛刻环境。这些数据记录仪主要用于靠近硫化氢排放源的位置,具有快速便捷的蓝牙数据访问功能。 |
OdaTrak™ 4–20 mA 适配器 | OdaLog® 干坞 |
![]() | ![]() |
OdaTrak™ 4-20 mA 适配器最初设计为 OdaLog® 气体记录仪与工业控制系统之间的接口,用于连续实时优化化学计量气味控制系统并作为与遥测及其他系统间的连接。 | OdaLog® 干坞将 OdaLog L2 和 RTx 的恢复时间缩短了一半。这在较大程度减少了停机时间,从而允许气味控制工程师尽快将 OdaLogs 重新部署到下水道中。 |
使用 OdaLog 业内出色的 H2S 数据记录仪进行检测、记录和分析
硫化氢 (H2S)
硫化氢是一种无色、易燃、极危险的气体,有“臭鸡蛋”气味。硫化氢天然存在于原油和天然气中,也可以通过有机物和人畜粪便(例如污水)的分解而产生。其比空气重,可能在低洼和封闭、通风不良的区域,如地下室、检修井、下水管线以及地下的电话和电气管道沟槽中聚集。
嗅觉检测
H2S 在低浓度时能被闻到,但是如果人持续暴露在低浓度或较高浓度下,即使其仍然存在,也可能失去闻到该气体的能力。在高浓度下,人闻到该气体的能力会立即丧失。请勿依赖嗅觉来判断该气体是否持续存在或依靠嗅觉来发出危险浓度警告。
对健康的影响
对健康的影响因暴露时间和暴露浓度而异。对哮喘患者的健康影响程度更高。
- 低浓度:刺激眼、鼻、喉咙或呼吸系统;影响可能会延迟。
- 中等浓度:有更严重的眼睛和呼吸系统影响、头痛、头晕、恶心、咳嗽、呕吐和呼吸困难。
- 高浓度:休克、惊厥、无法呼吸、昏迷、死亡;影响可能极快发生(几次呼吸之内)。
相关资源
数据表
手册
OdaLog 软件