Search Thermo Fisher Scientific
连续排放监测系统是所有固定来源监测的不二之选。我们提供各种产品和服务,以满足客户特定的合规和过程控制需求。我们的专家在解读气体排放许可、集成解决方案和现场服务方面拥有40多年的经验。
Thermo Scientific Mercury Freedom 系统是全球汞监测的领军产品,600多台产品已在全球各地安装,可满足个人客户和监管要求。Mercury Freedom 系统已在全球广泛投入使用,可持续超长时间运行并提供相关数据。
冷蒸气原子荧光法是在汞连续排放监测系统 (CEMS) 中采用的高度灵敏测量方法。在美国,这是用于测量此类低浓度的技术之一,并且与最近欧洲针对大型燃烧工厂和垃圾焚烧厂的指令有很多相似之处。正如美国和欧盟的法规和实施所看到的,随着全球社会寻求在未来将汞排放降低到最低水平,人们越来越需要使用具有更低浓度监测水平能力的仪器。
Thermo Scientific 总还原硫连续排放监测系统利用内置于连续排放监测系统且经现场验证的脉冲荧光技术来测量总还原硫含量,可满足应用需求。该系统最初旨在帮助纸浆和造纸行业符合美国环保署规定的 40 CFR 第60部分法规要求,现今可满足不同地理区域客户的 TRS 测定需求。
Thermo Scientific 颗粒物连续排放监测系统 (CEMS) 采用双重测量方法,可按照符合严格精确性要求的 NIST 标准提供可追溯的实际质量浓度,可助力成功完成审计,降低监管风险。
阿尔伯塔省 CEMS 法规明确了连续排放监控系统的安装、操作、维护和认证要求。初版阿尔伯塔省 CEMS 法规编制于1998年,目前正在修订,赛默飞世尔科技可帮助您满足合规要求。
赛默飞世尔科技丰富的经验和技术可帮助您遵守氨气检漏法规,还可帮助您采取措施优化燃煤和燃气电厂 SCR 或 SNCR 脱硝过程。
从矿物分析到完整的散装称重监测和采样系统,再到信息学解决方案,探索可帮助优化您的采矿运营,保持煤炭、水泥或矿物加工作业效率、安全性和利润率的最新设备和技术。
赛默飞世尔科技服务解决方案是您的产品生命周期的关键组成部分。这些综合解决方案用以确保您的设备处于出色运转状态。
与赛默飞世尔科技合作,您可以与工程师直接交流,他们在设备制造工厂中接受过专业培训。我们会配置为您的设备特别设计的备用零件。我们的专家服务团队是您产品生命周期的一个重要的组成部分。