管控 NH3 排放(称为,氨泄漏)的区域数量很少,但是监测 NH3 的好处有很多:
- 节省无水氨的成本
- 减少空气预热器上的积聚物
- 减少固体废物的污染。
为了监测 NH3 泄漏,赛默飞世尔科技提供了两种适用于过程控制和合规应用的 CEMS 方法:
- 在烟道处完成干基采样转换
- 在烟道处进行 NH3 稀释转换。
了解有关监测解决方案的更多信息
干基提取测量
Thermo Scientific 42iQ 低浓度污染源 NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中从 ppb 级至 500ppm 的氮氧化物浓度。这是从发电燃气轮机和锅炉直接提取的理想选择,需要安装冷却器去除水分,并在采样点安装探头/NH3 转换器。
干基稀释测量
Thermo Scientific 42iQ NO-NO2-NOx 分析仪采用化学发光技术测量空气中从亚 ppb 级至 100ppm 的氮氧化物浓度。该测量范围适合在 20:1 至 100:1 的稀释倍数下使用,因为是干净、干燥且稀释的空气,无需冷却器。探头中的转换器将所有 NH3 转换为氮氧化物以进行分析。
产品支持和备件
赛默飞世尔科技服务解决方案是您的产品生命周期的关键组成部分。这些综合解决方案用以确保您的设备处于出色运转状态。
与赛默飞世尔科技合作,您可以与工程师直接交流,他们在设备制造工厂中接受过专业培训。我们会配置为您的设备特别设计的备用零件。我们的专家服务团队是您产品生命周期的一个重要的组成部分。