会见我们的技术专家:Gino Tellier
Gino 在服务、质量保证、制造、操作和技术支持方面有着 30 多年的丰富经验,能为寻求环境颗粒物应用优化的客户提供帮助。
我们的技术人员可随时为您解答问题,您只要发送电子邮件给我们。
如果您对这个月的 Q&A 感觉满意,欢迎查看我们的 Talk Tech 存档记录。
问题
答案
Thermo Scientific™ iSeries 仪器包括内置的数据记录功能。 操作员可创建两种不同类型的记录,recs 和 srecs。每条记录最多包含 32 个不同的字段或数据项,创建记录的时间介于 1 到 60 分钟之间。这些数据可通过 Thermo Scientific™ iPort 软件轻松访问并下载。
请参阅 数据记录设置 技术公告 ,了解关于如何设置数据记录设置以及如何下载 Thermo Scientific™ iPort 软件的分步操作说明。
要了解关于 Thermo Scientific™ iPort 软件的更多信息,请查看我们 11 月份的 Fast5。
如果您还有其他问题,请拨打 (866) 282-0430 并选择选项 2 联系技术支持团队。
Don't miss out. Subscribe today.
Talk Tech is published here every month. Receive our monthly Talk Tech answers delivered right to your inbox by subscribing using the button below.