许多客户不知道可以使用 Thermo Scientific iPort 软件来远程访问数据。通过可用配置,Thermo Scientific iPort 可从您的仪器上轻松下载历史数据。远程控制仪器方便您下载诊断数据和动态数据、控制多台仪器或者进行更多操作。
2015 年 11 月
第 II 卷,第 11 版
Thermo Scientific™ iPort 是一个为了专门与 Thermo Scientific™ iSeries 和 Thermo Scientific™ C 系列气体分析仪产品线进行通信而设计的程序。采用 Thermo Scientific iPort,您可以亲自轻松远程控制仪器。请查阅我们的 Thermo Scientific iPort 说明手册 了解更多信息,并在使用 iPort 软件时注意以下 Fast5 提示和技巧:
C-Series analyzers
Sales and support for the Thermo Scientific C-series Gas Analyzers will be discontinued beginning August 1, 2015.
远程访问数据
在更新固件前进行软件更新
Thermo Scientific iSeries 气体分析仪固件可通过 Thermo Scientific iPort 软件进行更新。在更新气体分析仪上的固件前,请将您的 iPort 软件更新为最新版本。始终使用 iPort 最新版本至关重要,因为最新版本可查询仪器,并为固件更新自动选择相应的文件。下面是您在升级软件时会认为有用的一些资源:
.zip 格式的软件:最新的 iPort 版本 (1.4.2)
技术公告: Windows 与 iPort 的兼容性
.zip 格式的软件: 气体分析仪固件
选择正确的电缆
iPort 可通过 3 种直连方式对仪器进行远程控制。选择合适的直连电缆很重要。
- 如果您的计算机没有 RS-232 端口,应使用 USB 适配器(部件号 07-010239)。
- 如果有 RS-232 端口,我们推荐您使用 RS-232 零调制解调器电缆(部件号 6279)
- 通过以太网电缆进行连接时,必须使用特殊的交叉电缆(部件号 104745-00)
充分利用您的技术支持热线
在致电技术支持部门之前,准备好分析仪数据文件 (LREC) 会很有帮助。LREC 文件包含具体的日志数据,这些数据在技术支持专家进行故障诊断和排除时很有帮助。请参阅下面的分步说明,下载 LREC 文件。有关设置分析仪的更多信息,请参阅 iSeries TCP/IP 设置的技术公告。
第 1 步:确保勾选 Preferences(首选项)下方的 Raw Flags(原始标记)
第 2 步:要下载用于制图的记录,请选择 instrument(仪器) > Load Records(加载记录)
第 3 步:选择 long records(长记录)。在 Fetch(获取)文本框中,输入您想要检索的记录数量。您也可以点击 "all"(全部)检索所有记录。
下载可能需要几分钟,具体取决于要下载的记录数量以及连接至计算机的仪器数量。下载进度以仪表形式显示在右下角。
知道该拨打电话联系谁
请联系我们的服务团队,获取更多的产品支持。 请参阅下面的列表,轻松访问我们的团队。
客户服务/订单 | 1 (866) 282-0430,选择 1 |
orders.aqi@thermofisher.com | |
技术支持 | 1 (866) 282-0430,选择 2,然后选择 1 |
epm.techsupport@thermofisher.com | |
现场服务 | 1 (866) 282-0430,选择 3 |
epm.emfieldservice@thermofisher.com | |
工厂仓库维修 | 1 (866) 282-0430,选择 3 |
orders.aqi@thermofisher.com |
请于 2015 年 12 月 1 日周二在您的收件箱中查看下个月的 Fast5,或者直接访问 Fast 5 问题
Join Fast5 today
Our technical and engineering staff share their product and application expertise for gas analyzers and systems.
Sign up today to receive Fast5 tips and tricks every month!
返厂维修
为您的分析仪、校准器、探头控制器或探头预定退货授权(RMA) 编号,以进行返厂维修,获取完整的维护和工厂规格服务。